Learn More
Thermo Scientific™ Solución de ácido clorhídrico, grado de secuenciación
Product Code. 11541074 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Unit Size:
10 PCS
Product Code. Cantidad Unit Size
11541074 10 x 1 ml 10 PCS
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11541074 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. TS24308
Quantity Price
1 59.06€ / paquete de 10
10 55.43€ / paquete de 10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Solución de HCl de 6 N de ebullición constante, suministrada en ampollas de 1 ml, utilizada para hidrolizar proteínas mediante ácido (hidrólisis de proteínas) para el análisis de la composición de aminoácidos por HPLC.
La solución de ácido clorhídrico Pierce de Thermo Scientific™ es una solución de 6N HCl de ebullición constante, suministrada en ampollas de 1 ml, que está formulada específicamente como reactivo de secuenciación para la hidrólisis de proteínas total para el análisis de aminoácidos.
Características destacadas:
  • Hidroliza péptidos en 6 horas a 150 °C
  • Especialmente purificado para dar un blanco negativo a la ninhidrina en la hidrólisis.
  • Envasado en ampollas precalibradas para eliminar la contaminación y asegurar la integridad del producto.
Información sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Solución de ácido clorhídrico
Contenido y almacenamiento No hay ningún PDF de producto disponible para la información sobre el almacenamiento.
Cantidad 10 x 1 ml
Formulario Sólido
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric Acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .