Learn More
Thermo Scientific™ Solución de ácido clorhídrico, grado de secuenciación
Código de producto. 10790615 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10790615 10 x 1 ml 10 PCS
1 options
Código de producto. 10790615 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24308
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Solución de HCl de 6 N de ebullición constante, suministrada en ampollas de 1 ml, utilizada para hidrolizar proteínas mediante ácido (hidrólisis de proteínas) para el análisis de la composición de aminoácidos por HPLC.
La solución de ácido clorhídrico Pierce de Thermo Scientific™ es una solución de 6N HCl de ebullición constante, suministrada en ampollas de 1 ml, que está formulada específicamente como reactivo de secuenciación para la hidrólisis de proteínas total para el análisis de aminoácidos.
Características destacadas:
  • Hidroliza péptidos en 6 horas a 150 °C
  • Especialmente purificado para dar un blanco negativo a la ninhidrina en la hidrólisis.
  • Envasado en ampollas precalibradas para eliminar la contaminación y asegurar la integridad del producto.
Información sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de ácido clorhídrico
Contenido y almacenamiento No hay ningún PDF de producto disponible para la información sobre el almacenamiento.
Cantidad 10 x 1 ml
Formulario Sólido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric Acid Solution, Sequencing Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride