Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Streptavidin Chromatography Cartridge, 5 mL
Código de producto. 11746436 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 cartucho
2 cartuchos
Tamaño de la unidad:
5 ml
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11746436 1 cartucho 5 ml
11736436 2 cartuchos paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11746436 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87740
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Una proteínas biotiniladas y otros ligandos con una amplia selección de gránulos de agarosa y acrilamida de alta calidad y columnas de proteína estreptavidina recombinante de unión a la biotina.
Las resinas de estreptavidina Thermo Scientific™ Pierce conforman una amplia selección de gránulos y columnas de afinidad de alta calidad para casi cualquier tipo de procedimiento de purificación basado en biotina.
Información adicional y pedidos en línea
Las resinas de agarosa estreptavidina y UltraLink Pierce proporcionan proteínas de unión de biotina estreptavidina inmovilizada en distintos tipos de resinas, capacidades de unión y tamaños de paquete que se ajustan a casi todos los procedimientos de inmunoprecipitación o purificación por afinidad en los que participen moléculas biotiniladas. Los productos utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 kDa y un pI casi neutro. Las resinas se preparan acoplando covalentemente estreptavidina a agarosa porosa o al soporte biológico UltraLink mediante químicas eficaces y estables; de este modo se generan resinas de agarosa estreptavidina y UltraLink resistentes a escapes y estables a pH 2-11. Los productos son una opción excelente para numerosas aplicaciones de purificación por afinidad a pequeña o gran escala en las que intervienen macromoléculas, incluida la separación de moléculas biotiniladas de muestras y la inmunoprecipitación de antígenos utilizando anticuerpos marcados con biotina.
Características destacadas:
  • Productos químicos de acoplamiento probados: los métodos utilizados para preparar estas resinas son superiores a la inmovilización típica de bromuro de cianógeno (CNBr) al proporcionar una alta funcionalidad, una unión no específica baja y una excelente resistencia a la lixiviación.
  • Resinas versátiles: las resinas de agarosa (a base de polisacáridos) y el soporte biológico UltraLink™ (a base de acrilamida) ofrecen dos opciones diferentes para condiciones experimentales particulares y son compatibles con los métodos de flujo por gravedad, centrifugado y FPLC.
  • Disponible en varios formatos: puede elegir entre dos tipos de resina, preparaciones normales o de alta capacidad, y tamaños de envase pequeños o grandes (también hay disponibles tamaños a granel).
  • Rendimiento superior: la resina de alta capacidad puede unir entre 2 y 3 veces más que la de los productos de otros proveedores, lo que permite usar pequeñas cantidades de resina para los experimentos.
Características específicas del producto:
  • Las resinas de agarosa son agarosa en gránulos entrecruzada a un 6 %.
  • Soporte de acrilamida granulada de resinas UltraLink (soporte biológico UltraLink).
  • Las resinas Plus y de alta capacidad tienen una carga más alta (es decir, una mayor densidad) de proteína de estreptavidina inmovilizada que los formatos normales.
Recomendada para:
Purificación de antígenos de membrana en conjunción con anticuerpos monoclonales biotinilados; Marcado de superficie celular con reactivos de biotinilación, seguido de precipitación con la estreptavidina inmovilizada; Purificación de glicoproteínas de superficie celular utilizando Concanavalina A biotinilada; Recuperación de ADN monocatenario para secuenciación didesoxinucleótida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No congele la resina. El producto se envía a temperatura ambiente.
Tamaño de partículas 45-165 μm
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 cartucho
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Molécula marcada con biotina
Tipo Cartucho de cromatografía
Fase estacionaria Estreptavidina
Suficiente para Unión ≥/= 500 μg de biotina por cartucho (≥/= 50 mg de BSA biotinilada por cartucho)
Formato Cartucho de cromatografía
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad (métrico) 5 mL