Learn More
Thermo Scientific™ Estreptavidina agarosa Pierce™ de alta capacidad
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Características destacadas:
Productos químicos de acoplamiento probados: los métodos utilizados para preparar estas resinas son superiores a la inmovilización típica de bromuro de cianógeno (CNBr) al proporcionar una alta funcionalidad, una unión no específica baja y una excelente resistencia a la lixiviación.
Resinas versátiles: las resinas de agarosa (a base de polisacáridos) y el soporte biológico UltraLink™ (a base de acrilamida) ofrecen dos opciones diferentes para condiciones experimentales particulares y son compatibles con los métodos de flujo por gravedad, centrifugado y FPLC.
Disponible en varios formatos: puede elegir entre dos tipos de resina, preparaciones normales o de alta capacidad, y tamaños de envase pequeños o grandes (también hay disponibles tamaños a granel).
Rendimiento superior: la resina de alta capacidad puede unir entre 2 y 3 veces más que la de los productos de otros proveedores, lo que permite usar pequeñas cantidades de resina para los experimentos.
Características específicas del producto:
- Las resinas de agarosa son agarosa en gránulos entrecruzada a un 6 %.
- Soporte de acrilamida granulada de resinas UltraLink (soporte biológico UltraLink).
- Las resinas Plus y de alta capacidad tienen una carga más alta (es decir, una mayor densidad) de proteína de estreptavidina inmovilizada que los formatos normales.
Recomendada para:
Purificación de antígenos de membrana en conjunción con anticuerpos monoclonales biotinilados; Marcado de superficie celular con reactivos de biotinilación, seguido de precipitación con la estreptavidina inmovilizada; Purificación de glicoproteínas de superficie celular utilizando Concanavalina A biotinilada; Recuperación de ADN monocatenario para secuenciación didesoxinucleótida
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. No congele la resina. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Tamaño de partículas | 45-165 μm |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 5 ml |
| Forma de proteína | Recombinante |
| Objetivo | Molécula marcada con biotina |
| Tipo | Agarosa |
| Fase estacionaria | Estreptavidina |
| Suficiente para | Unión ≥/= 100 μg de biotina/ml de resina (≥/= 10 mg de BSA biotinilada/ml de resina) |
| Formato | Frasco |
| Mostrar más |