Description
La resina de proteína G Plus Thermo Scientific Pierce UltraLink™ es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína G recombinante a alta densidad para su uso en métodos de purificación de IgG.
La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes habituales de agarosa, los soportes UltraLink no se rompen ni colapsan cuando se someten a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.
Características destacadas:
Proteína G inmovilizada: se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, especialmente a todos los isotipos de IgG humana, de ratón y rata.
Alta capacidad: la variedad «Plus» tiene una carga densa de proteína G inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de al menos 25 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
Resina UltraLink: el soporte de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media
Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
- Estabilidad pH del soporte: Desde 1 hasta 13
- Tamaño medio de partícula: de 50 a 80 micrómetros
- Límite de exclusión: superior a 2.000.000 de daltons
- Área de superficie media: superior a 250 m2 por gramo de gránulos
- Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de gránulos (> 60 % del volumen de gránulos)
- Tamaño de poro: De 500 a 1000 angstroms (de 50 a 100 nm)
- Velocidad lineal máxima: 3000cm por hora
- Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Resina |
| Línea de productos | Pierce, UltraLink |
| Tipo de columna | Resina UltraLink™, Afinidad |
| Formato | Frasco |
| Fase estacionaria | Proteína G |
| Diana de purificación | Anticuerpos IgG |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 2 ml |