Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Plus Agarose
Código de producto. 10381254 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10381254 1 mL 1 ml
10391254 5 mL 5 ml
11851325 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381254 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22810
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Purificación por afinidad de anticuerpos (IgG) con proteína A densamente inmovilizada disponible en frascos, columnas de centrifugación, placas de filtración y kits de purificación completos.
La proteína A Plus agarosa Thermo Scientific™ Pierce es una resina de afinidad versátil y de alto rendimiento para la purificación de anticuerpos que está disponible en frascos de agarosa granulada; columnas de centrifugación preempaquetadas, placas de filtración de 96 pocillos y kits de purificación de IgG completos.
La proteína A Plus agarosa Pierce es una proteína A nativa purificada inmovilizada covalentemente a alta densidad en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de gran calidad (CL-6B). Entre las muchas formas disponibles de proteína A inmovilizada en resina de afinidad, esta novedosa variedad proporciona la combinación más versátil de funciones cromatográficas para aumentar el rendimiento y conseguir una purificación de alta pureza de la IgG completa procedente de muestras de suero de mamíferos. Los gránulos de agarosa tienen propiedades fisicoquímicas idóneas para muchos sistemas de purificación por afinidad. Por tanto, la proteína A Plus agarosa Pierce se ofrece en distintos formatos de envase: frascos de resina en pulpa, tres tamaños de columnas de centrifugación, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtración de 96 pocillos.
La proteína A es una proteína derivada de una bacteria que se une con alta afinidad y especificidad a la porción Fc de los anticuerpos, especialmente a los de la clase IgG. En comparación con la proteína G (la alternativa a la proteína A), la proteína A tiene la mayor capacidad de unión a las subclases de IgG de conejos, cerdos, perros y gatos. La proteína A tiene también una mayor capacidad de unión con la IgG humana, con la excepción de IgG3, con la que se une de forma débil. La proteína A se une débilmente a la IgG1 de ratón y no se recomienda para la mayoría de aplicaciones con ese isotipo de anticuerpo.
Características destacadas:
  • Proteína A nativa: la proteína A inmovilizada es idónea para la purificación de la IgG policlonal a partir de suero humano, de conejo, de cerdo, de perro o de gato.
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
  • Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína A mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
  • Alta capacidad: la variedad «Plus» de la proteína A agarosa Pierce tiene una carga densa de proteína A inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión superior a 34 mg de IgG de humano por ml de resina (aproximadamente de 16 a 17 mg de IgG de ratón por ml de resina).
  • Múltiples formatos: elija entre los frascos de resina en pulpa, las columnas listas para centrifugación, los kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtración de 96 pocillos.
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
  • Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
  • Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
  • Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
  • Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
  • Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
  • Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Formatos disponibles:
  • Resinas: frascos de 1 ml, 5 ml, 25 ml
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml o 5 ml
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas
  • Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada; Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes
  • A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de proteína A Plus agarosa Pierce a granel
Incluye:
Los kits de purificación contienen columnas de centrifugación de proteína A Plus, tampón de unión, tampón de elución y tampón de neutralización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agarosa
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Proteína A
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Contenido y almacenamiento Una vez recibido, almacenar el producto de 2 °C a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Cantidad 1 mL