Learn More
Thermo Scientific™ Resina Ni-IMAC de alta capacidad Pierce™, compatible con EDTA
Código de producto. 17183259 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
2 Plates
250 mL
5 Columns
500 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
500 ml
paquete de 2
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17183259 50 mL 50 ml
17173259 10 mL 10 ml
17193259 250 mL 250 ml
17103269 500 mL 500 ml
31759255 5 Columns paquete de 5
31759101 2 Plates paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 17183259 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A50585
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La resina Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad Pierce está diseñada para la purificación de proteínas con etiqueta His sobreexpresadas a partir de medios de cultivo celular.
Pierce High-Capacity EDTA-Compatible Ni-IMAC Resin is designed for the purification of over-expressed His-tagged proteins from cell culture media. The matrix is a 6% crosslinked agarose with optimal properties for batch, column-based, and research/pilot scale FPLC column purifications. The resin has high binding capacity (up to 80 mg of protein per mL of resin) and can tolerate the high EDTA and reducing agent concentrations used to inhibit metalloproteases and stabilize sensitive intracellular proteins.
La resina Ni-IMAC de alta capacidad Pierce contiene una matriz que es una agarosa entrecruzada al 6 % con propiedades óptimas para las purificaciones por lotes, de columnas de gravedad y columna FPLC de escala investigación/piloto. La resina tiene una alta capacidad de unión (hasta 80 mg de proteína por ml de resina) y puede tolerar altas concentraciones de EDTA y agentes reductores que se utilizan para inhibir las metaloproteasas y estabilizar las proteínas intracelulares sensibles.
Entre las características de la resina Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad se incluyen:
  • Quelante estable — Utiliza EDTA y DTT hasta 20 mM sin pérdida de rendimiento
  • Compatible con la purificación de proteínas secretadas sobreexpresadas en medios de cultivo celular (p. ej., sistemas de expresión Expi293, ExpiCHO y ExpiSf)
  • Alta capacidad de unión: > 80 mg/ml de capacidad de unión para proteínas recombinantes etiquetadas con His
  • Reutilizable: se puede regenerar hasta 10 veces utilizando el protocolo CIP
El EDTA y agentes reductores como el DTT y el TCEP afectan negativamente al rendimiento de los soportes de Ni-IMAC decapando el metal. Debido a su característica de estabilidad quelante (tolerante al EDTA), la resina Ni-IMAC compatible con EDTA de alta capacidad Pierce es especialmente adecuada para purificar proteínas expresadas etiquetadas con His que se secretan en los medios de cultivo celular o para purificar proteínas etiquetadas con His intracelulares que necesitan la presencia del EDTA para mantener la estabilidad y la función. En ambos casos, se pueden purificar grandes cantidades de muestras sin decapar el metal Ni del soporte, lo que proporciona unas producciones uniformes de alta capacidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Propiedad de unión Quelante estable
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento 50 ml de resina sedimentada, suministrada como 100 ml de pulpa al 50 %. Almacenar a 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos Pierce
Cantidad 50 mL
Tipo Resina
Tipo de columna Frasco
Capacidad de unión Unión de 80 mg por ml