Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugación de extracción de endotoxinas de alta capacidad Pierce™, 0,5 ml
Código de producto. 12201902 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 columnas
5 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12201902 25 columnas paquete de 25
12351973 5 columnas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12201902 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88275
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine las endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de las muestras antes de la espectrometría de masas utilizando columnas de centrifugación de ligando poli(e-lisina) en celulosa granulada.
Reduzca en más de un 99 % los niveles de endotoxinas en muestras de proteínas en una hora, al mismo tiempo que maximiza la recuperación de proteínas con la resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad Thermo Scientific™ Pierce.
La resina de eliminación de endotoxinas Pierce de alta capacidad combina gránulos porosos de celulosa con un conservante de alimentos aprobado por la FDA, la poli(epsilon-lisina), como ligando de afinidad para unir endotoxinas de forma selectiva. Los niveles de endotoxinas en las muestras de proteínas se reducen en más del 99 % en tan solo una hora si se utiliza nuestro formato de cubeta de centrifugado, y la recuperación de proteínas es del ≥85 %. El ligando de afinidad de polilisina modificada pone fin a la preocupación relacionada con la toxicidad propia de las técnicas alternativas que utilizan ligandos B de la polimixina y tampones de desoxicolato de sodio. La resina de eliminación de endotoxinas Pierce de alta capacidad está disponible en forma de pulpa para empaquetar una columna personalizada que se pueda reutilizar al menos 5 veces sin pérdidas en la eficacia de la eliminación de endotoxinas. Esta resina también está disponible en un nuevo formato de columna de centrifugación de un solo uso optimizado para diferentes volúmenes de muestra.
Características destacadas:
  • De alta capacidad: una hasta 2.000.000 UE/ml para eliminar, al menos, el 99 % de las endotoxinas.
  • Duradera: reutilice la resina hasta 10 veces sin pérdidas de rendimiento.
  • Selectiva: recuperación, al menos, el 85 % de su muestra de proteínas.
  • De alto rendimiento: compatible con las directrices de la FDA al reducir la concentración de unidades de endotoxina (EU) por debajo de 5 EU/ml.
  • Rápida: nuestro nuevo formato de cubeta de centrifugación permite reducir el número de endotoxinas en 1 hora.
  • Limpia: las columnas de centrifugación de un solo uso evitan la contaminación cruzada de las muestras.
  • Optimizada: las cubetas de centrifugación están optimizadas para diferentes volúmenes de muestra.
  • Económica: hay descuentos disponibles para grandes volúmenes.
Requiere:
Agua libre de endotoxinas
Recomendada para:
Elimine las endotoxinas de las muestras de proteínas o anticuerpos antes de la transfección celular o inyección animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulación Columnas para centrífuga de 8 ml de capacidad que contiene 0,5 ml de resina
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 25 columnas
Objetivo Eliminación de endotoxinas
Tipo Columna de centrifugación + resina de eliminación de endotoxinas
Fase estacionaria Ligando exclusivo
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de celulosa
Capacidad (métrico) Up to 2,000,000 EU/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 0.5 mL
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol