Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Reduzca en más de un 99 % los niveles de endotoxinas en muestras de proteínas en una hora, al mismo tiempo que maximiza la recuperación de proteínas con la resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad Thermo Scientific™ Pierce.
Características destacadas:
De alta capacidad: una hasta 2.000.000 UE/ml para eliminar, al menos, el 99 % de las endotoxinas.
Duradera: reutilice la resina hasta 10 veces sin pérdidas de rendimiento.
Selectiva: recuperación, al menos, el 85 % de su muestra de proteínas.
De alto rendimiento: compatible con las directrices de la FDA al reducir la concentración de unidades de endotoxina (EU) por debajo de 5 EU/ml.
Rápida: nuestro nuevo formato de cubeta de centrifugación permite reducir el número de endotoxinas en 1 hora.
Limpia: las columnas de centrifugación de un solo uso evitan la contaminación cruzada de las muestras.
Optimizada: las cubetas de centrifugación están optimizadas para diferentes volúmenes de muestra.
Económica: hay descuentos disponibles para grandes volúmenes.
Requiere:
Agua libre de endotoxinas
Recomendada para:
Elimine las endotoxinas de las muestras de proteínas o anticuerpos antes de la transfección celular o inyección animal
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Columnas para centrífuga de 22 ml de capacidad con 1 ml de resina |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 5 columnas |
| Objetivo | Eliminación de endotoxinas |
| Tipo | Columna de centrifugación + resina de eliminación de endotoxinas |
| Fase estacionaria | Ligando exclusivo |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de celulosa |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pierce High Capacity Endotoxin Removal Spin Columns, 1 mL
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol