Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Resin
Código de producto. 12311973 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12311973 10 ml 10 ml
12321973 100 ml 100 ml
12331973 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12311973 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88270
 Artículo restringido
En stock
Elimine las endotoxinas (lipopolisacáridos o LPS) de las muestras antes de la espectrometría de masas utilizando columnas de centrifugación de ligando poli(e-lisina) en celulosa granulada.
Reduzca en más de un 99 % los niveles de endotoxinas en muestras de proteínas en una hora, al mismo tiempo que maximiza la recuperación de proteínas con la resina de eliminación de endotoxinas de alta capacidad Thermo Scientific™ Pierce.
La resina de eliminación de endotoxinas Pierce de alta capacidad combina gránulos porosos de celulosa con un conservante de alimentos aprobado por la FDA, la poli(epsilon-lisina), como ligando de afinidad para unir endotoxinas de forma selectiva. Los niveles de endotoxinas en las muestras de proteínas se reducen en más del 99 % en tan solo una hora si se utiliza nuestro formato de cubeta de centrifugado, y la recuperación de proteínas es del ≥85 %. El ligando de afinidad de polilisina modificada pone fin a la preocupación relacionada con la toxicidad propia de las técnicas alternativas que utilizan ligandos B de la polimixina y tampones de desoxicolato de sodio. La resina de eliminación de endotoxinas Pierce de alta capacidad está disponible en forma de pulpa para empaquetar una columna personalizada que se pueda reutilizar al menos 5 veces sin pérdidas en la eficacia de la eliminación de endotoxinas. Esta resina también está disponible en un nuevo formato de columna de centrifugación de un solo uso optimizado para diferentes volúmenes de muestra.
Características destacadas:
  • De alta capacidad: una hasta 2.000.000 UE/ml para eliminar, al menos, el 99 % de las endotoxinas.
  • Duradera: reutilice la resina hasta 10 veces sin pérdidas de rendimiento.
  • Selectiva: recuperación, al menos, el 85 % de su muestra de proteínas.
  • De alto rendimiento: compatible con las directrices de la FDA al reducir la concentración de unidades de endotoxina (EU) por debajo de 5 EU/ml.
  • Rápida: nuestro nuevo formato de cubeta de centrifugación permite reducir el número de endotoxinas en 1 hora.
  • Limpia: las columnas de centrifugación de un solo uso evitan la contaminación cruzada de las muestras.
  • Optimizada: las cubetas de centrifugación están optimizadas para diferentes volúmenes de muestra.
  • Económica: hay descuentos disponibles para grandes volúmenes.
Requiere:
Agua libre de endotoxinas
Recomendada para:
Elimine las endotoxinas de las muestras de proteínas o anticuerpos antes de la transfección celular o inyección animal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Ligando patentado en celulosa en gránulos en suspensión en etanol al 20 %
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 10 ml
Objetivo Eliminación de endotoxinas
Tipo Resina
Fase estacionaria Ligando exclusivo
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de propiedad
Capacidad (métrico) Up to 2,000,000 EU/mL