Learn More
Thermo Scientific™ Ácido heptafluorobutírico Pierce™ (HFBA), grado de HPLC
Código de producto. 10108263 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10108263 10 x 1 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 10108263 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53104
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Frascos y ampollas de HFBA puro al 99,5 % (peso molecular 214,04, CAS 375-22-4), válidos para su uso como agente de emparejamiento de iones en separaciones de péptidos en fase inversa (HPLC).
El ácido heptafluorobutírico (HFBA) Pierce de Thermo Scientific™ está fabricado y probado para cumplir unas especificaciones estrictas que garantizan un rendimiento superior para su uso como agente de emparejamiento de iones en las separaciones de péptidos de fase inversa.
Características destacadas:
  • La pureza típica es del 99,7 % por GC;< 0,1 % de agua
  • Reactivo de secuenciación para la degradación clásica y automatizada de péptidos y proteínas Edman
  • Densidad: 1,645
  • B.P. de 120 °C
  • Envasados con nitrógeno en ampollas o frascos de vidrio ámbar
  • Líquido transparente incoloro
Información sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido heptafluorobutírico (HFBA)
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Reactivo de emparejamiento de iones
Cantidad 10 x 1 ml
Formulación 99,5 %: HFBA
Línea de productos Pierce
compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptafluorobutyric Acid, HPLC Grade, 10 x 1 mL.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: heptafluorobutanoicacid