Learn More
Thermo Scientific™ Ácido heptafluorobutírico Pierce™ (HFBA), grado de secuenciación
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El ácido heptafluorobutírico (HFBA) Pierce de Thermo Scientific™ está fabricado y probado para cumplir unas especificaciones estrictas que garantizan un rendimiento superior para su uso como agente de emparejamiento de iones en las separaciones de péptidos de fase inversa.
Características destacadas:
- La pureza típica es del 99,7 % por GC;< 0,1 % de agua
- Reactivo de secuenciación para la degradación clásica y automatizada de péptidos y proteínas Edman
- Densidad: 1,645
- B.P. de 120 °C
- Envasados con nitrógeno en ampollas o frascos de vidrio ámbar
- Líquido transparente incoloro
Información sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del elemento | Ácido heptafluorobutírico (HFBA) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de reactivo | Reactivo de emparejamiento de iones |
| Cantidad | 100 ml |
| Formulación | 99,5 %: HFBA |
| Línea de productos | Pierce |