Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de digestión de proteínas Pierce™ HeLa
Código de producto. 15235733 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
5 x 20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15235733 20 μg 20 microgramos
15245733 5 x 20 μg paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15235733 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88328
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este patrón, un digerido de proteínas de mamíferos altamente validado, como muestra de control de calidad para el análisis de espectrometría de masas (MS) de muestras proteómicas complejas.
Utilice el patrón de digestión de proteínas HeLa Thermo Scientific™ Pierce™, un digerido de proteínas de mamífero altamente validado, como muestra de control de calidad para el análisis de espectrometría de masas (MS) de muestras proteómicas complejas.
El patrón de digestión de proteínas de HeLa Thermo Scientific Pierce es un digerido de proteínas de mamíferos altamente validado que puede utilizarse como muestra de control de calidad para el análisis de espectrometría de masas (MS) de muestras proteómicas complejas.
El patrón de digestión de proteínas deriva de la línea celular HeLa S3 de referencia, una línea de adenocarcinoma bien establecida. Las células Hela S3 expresan más de 15 000 proteínas con modificaciones postraslacionales relevantes, lo que convierte a esta línea celular en un patrón ideal para aplicaciones complejas de espectrometría de masas de proteomas. El lisado celular se ha digerido tanto con LysC como con tripsina para minimizar las escisiones trípticas omitidas y mejorar la cobertura de la secuencia de proteínas. Además, a diferencia de otros digeridos de proteínas disponibles en el mercado para MS, el patrón de digestión de proteínas Pierce HeLa cumple con las estrictas especificaciones de control de calidad, incluidas la calidad de los péptidos, la eficacia de la digestión y la uniformidad de digestión entre lotes.
Características destacadas:
  • Muestra de control positivo: complejo de digestión de proteínas de muestras de proteomas de mamífero (> 15 000 proteínas) de la línea celular HeLa S3.
  • Digestión tríptica completa: preparada con LysC y tripsina para garantizar menos del 10 % de escisiones trípticas omitidas.
  • Calidad de péptidos validada: menos del 10 % de oxidación de metionina y menos del 10 % de carbamilación de lisina.
  • Rigurosamente probado: digestión de proteínas uniforme y de alta calidad garantizada y documentada mediante certificados de análisis específicos de lotes.
  • Estable: se proporciona en un formato liofilizado estable.
Aplicaciones:
  • Evaluación de LC cualitativa
  • Estandarización de LC/MS
  • Desarrollo del método de LC/MS
  • Desarrollo de métodos para el reactivo TMT™
Detalles del producto:
El patrón de digestión de proteínas de HeLa Pierce es una mezcla de péptidos trípticos liofilizados que se puede utilizar como patrón de control de calidad para la separación mediante cromatografía líquida (LC), el desarrollo de métodos de MS y la evaluación comparativa del rendimiento de la MS. El resumen está formulado específicamente para experimentos de LC/MS y no contiene sales ni detergentes. El uso rutinario del patrón de digestión antes del análisis de muestras complejas permite monitorizar y normalizar el rendimiento de la LC/MS entre muestras y a lo largo del tiempo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de reactivo Estándar
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Estándar de digestión de proteínas
Línea de productos Pierce
Material de partida péptidos
Tipo de producto final péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Rendimiento del sistema de MS
Cantidad 20 μg
Formulario Maciza