Learn More
Thermo Scientific™ Guardian™ Peroxidase Conjugate Stabilizer/Diluent
Código de producto. 11849320 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
200 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11849320 200 mL 200 ml
10229183 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11849320 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37548
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conserve los conjugados de HRP diluidos (de 1 a 1 000 ng/ml) durante más de seis meses a temperatura ambiente sin una pérdida significativa de actividad usando el estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa Guardian.
El estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa Thermo Scientific™ Guardian conserva los conjugados de HRP diluidos (de 1 a 1000 ng/ml) durante más de seis meses a temperatura ambiente sin una pérdida significativa de actividad.
  • Compatible con ensayos: simplemente agregue su tampón bloqueante favorito para crear el diluyente ideal para el sistema ELISA basado en HRP
  • Conveniente: almacene diluciones listas para usar (de 1:1000 a 1:100.000) que mantengan la actividad enzimática en el refrigerador sin alícuotas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Estabilizador/diluyente de conjugado de peroxidasa
Forma física Líquido
Línea de productos Guardian
Cantidad 200 mL