Learn More
Thermo Scientific™ Guanidine-HCl
Código de producto. 11821365 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11821365 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 11821365 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24110
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Clorhidrato de guanidinio puro y cristalino (GdnHCl, GuHCl), CAS 50-01-1; desnaturalizante para métodos de biología de proteínas (elución, solubilización, replegamiento, almacenamiento).
La guanidina-HCl Pierce Thermo Scientific™ es un clorhidrato de guanidina pura y cristalina, un desnaturalizador con muchas aplicaciones de investigación de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
  • La guanidina·HCl (grado Sequanal) es un desnaturalizador altamente purificado y listo para su uso
  • Sin materiales absorbentes de UV en el intervalo de 225–300 nm
  • Espectro de corte UV agudo con A260 menos de 0,03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 20 a 25 °C.
Formulario Polvo
Tipo de reactivo Caotrópico, desnaturalizante
Cantidad 500 g
Tipo de producto Clorhidrato de guanidina
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride