Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Agarose
Código de producto. 11816734 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11816734 5 ml 5 ml
1 options
Código de producto. 11816734 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20211
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aísle o elimine suero específico de GST de reacción cruzada u otras soluciones de anticuerpos con glutatión S-transferasa agarosa inmovilizada.
Aísle o elimine anticuerpos específicos de GST de reacción cruzada del suero o de otras soluciones de anticuerpos con la agarosa GST Thermo Scientific™ Pierce.
Esta resina GST está formada por proteínas de glutatión S-transferasa purificada de Schistosoma japonicum inmovilizada sobre agarosa granulada al 6 % entrecruzada. Las moléculas de anticuerpo en esta reacción cruzada con la porción GST de una proteína de fusión recombinante se pueden eliminar del anticuerpo específico de la proteína deseada al pasar el antisuero sobre la columna de agarosa GST. Los anticuerpos GST se unen a la GST inmovilizada, mientras que los anticuerpos que actúan frente a otras proteínas de fusión pasarán a través de la columna de forma no restringida.
Características destacadas:
  • Especificidad: permite purificar los anticuerpos diana de aquellos que actúan contra la etiqueta GST.
  • Reusabilidad: los anticuerpos enlazados reutilizables pueden eluirse con cloruro de guanidinio 6 m, lo que permite llevar a cabo 10 purificaciones con cada columna o alícuota de resina.
  • Dos formatos: elija entre columnas preempaquetadas o pulpa de resina para usar en una variedad de escalas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Agarosa
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Proteína GST
Diana de purificación Anticuerpo anti-GST
Descripción Agarosa GST Pierce
Contenido y almacenamiento 4 °C
Cantidad 5 ml