Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de extracción y estabilización de GPCR Pierce™
Código de producto. 16585651 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16585651 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16585651 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A43436
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Permite la extracción y estabilización eficientes de receptores de proteínas acoplados a G (GPCR) y otras proteínas asociadas a la membrana de células o tejidos de mamíferos cultivados al tiempo que se conserva la integridad del receptor a más largo plazo
  • El reactivo de extracción y estabilización de GPCR Thermo Scientific permite la extracción y estabilización eficientes de receptores de proteínas acoplados a G (GPCR) y otras proteínas asociadas a la membrana de células o tejidos de mamíferos cultivados al tiempo que se conserva la integridad del receptor a más largo plazo.
  • Facilidad de uso: fórmula todo en uno para extraer y estabilizar los GPCR en una hora
  • Conservación de GPCR: estabiliza el receptor en una micela detergente para garantizar la función del receptor
  • Optimizado: la formulación y el procedimiento proporcionan una extracción suave pero eficiente de GPCR de la membrana plasmática
  • Compatible: el lisado es directamente compatible con aplicaciones posteriores, incluidas las pruebas de inmunotransferencia, inmunoprecipitación y unión al ligando del receptor
  • El reactivo de extracción y estabilización de GPCR es fácil de usar. Primero, la muestra se recoge, se lava y se sedimenta. A continuación, se extrae el receptor utilizando el reactivo, seguido del proceso de centrifugación. El lisado celular completo resultante contiene receptores solubilizados y estabilizados. El reactivo se ha probado para su uso con GPCR endógenos y sobreexpresados, y la función del receptor se ha comprobado mediante ensayos de unión al ligando del receptor.
  • Los GPCR son una gran familia de receptores con siete dominios transmembrana que desempeñan una función fundamental en la transmisión de señales a través de la membrana celular. Son dianas de fármacos eficaces contra trastornos genéticos y del sistema inmunitario y sirven como posibles biomarcadores y dianas terapéuticas para el tratamiento del cáncer. Uno de los principales desafíos en la investigación de GPCR es la capacidad de extraer eficazmente el receptor de la membrana sin comprometer la integridad estructural y funcional de la proteína.
  • El reactivo de extracción y estabilización de GPCR encapsula el receptor en una micela detergente optimizada para garantizar la función del receptor hasta una semana cuando se almacena a 4 °C y un mes cuando se almacena a -20 °C después de la extracción, lo que proporciona más flexibilidad para el análisis del receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Formato Líquido
Tipo de producto Reactivo
Volumen (métrico) 100 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Pierce