Learn More
Thermo Scientific™ Placas transparentes con revestimiento Pierce™ de anticuerpos IgG de cabra antirratón, de 96 pocillos
Realice ensayos de unión cuando los anticuerpos disponibles se presenten en cantidades bajas o se desnaturalicen y se vuelvan inactivos tras la adsorción directa a placas de poliestireno.
Marca: Thermo Scientific™ 15134
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las placas recubiertas de anticuerpos Thermo Scientific™ Pierce son ideales para ensayos de unión cuando los anticuerpos disponibles se presentan en cantidades bajas o se desnaturalizan y se vuelven inactivos tras la adsorción directa a placas de poliestireno.
Estas placas vienen recubiertas previamente con anticuerpos policlonales IgG de cabra antirratón (GAM) o cabra anticonejo (GAR), lo que permite capturar anticuerpos específicos del ensayo, incluso de muestras de proteínas impuras. Las placas se suministran bloqueadas previamente y listas para usar. Las placas recubiertas de anticuerpos secundarios Pierce se pueden utilizar para ensayos directos, indirectos, competitivos o de tipo sándwich, y están disponibles transparentes para ensayos colorimétricos, blancas para ensayos quimioluminiscentes y negras para ensayos fluorescentes.
Características destacadas:
- Evita la desnaturalización de anticuerpos provocada por la unión directa.
- A diferencia de las placas de proteínas A o G, estas se unen solo a las especies objetivo.
- La capacidad de unión de anticuerpos es mayor que la adsorción directa.
- Bloqueadas previamente para reducir la unión no específica
- Más económicas que las placas de proteínas A o G
Especificaciones
Capacidad estándar, afinidad | |
Colorimétrico | |
Pierce™ | |
Placa de detección, inmunoensayo, ELISA | |
100 μl | |
Anticuerpo |
Nota: Las placas se activan a 100 µl y se suministran bloqueadas previamente con tampón de bloqueo SuperBlock™. Cuando reciba las placas, almacénelas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, coloque las placas sin utilizar en una bolsa resellable y guárdelas desecadas a 4 °C. |
|
5 placa | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
Tampón SuperBlock™ |