Learn More
Thermo Scientific™ GMBS (N-γ-maleimidobutyryl-oxysuccinimide ester)
Código de producto. 10772915 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10772915 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10772915 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22309
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador corto compuesto por grupos de éster NHS y maleimida en los extremos de un brazo separador alifático de 6 átomos (7,3A).
Thermo Scientific™ Pierce GMBS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en los extremos opuestos de un agente separador corto (7,3 Å).
Características destacadas:
  • Menos inmunogénico que el SMCC
  • Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción GMBS
Peso molecular 280.23
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 7,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, Éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • GMBS (N-
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester