Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit
Código de producto. 10677914 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10677914 500 mg 1 set
1 options
Código de producto. 10677914 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23260
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Mida la glucosilación de proteínas como el porcentaje de masa proteica purificada en comparación con los estándares de glicoproteínas incluidos; utiliza reactivos de ácido periódico de base de Schiff (PAS).
El kit de estimación de carbohidratos de glicoproteínas Thermo Scientific™ Pierce permite medir la cantidad de glicosilación de una proteína en forma de porcentaje de la masa de proteína purificada total.
El kit de estimación de carbohidratos de glicoproteínas incluye seis patrones de glicoproteínas purificadas y los reactivos de ensayo necesarios para estimar eficazmente la cantidad de glicosilación oxidativa (% de carbohidrato por peso) de muestras de proteínas purificadas. En primer lugar se oxidan con metaperiodato sódico los grupos de azúcares de la muestra de glicoproteína, para producir grupos aldehídos detectables. A continuación se hace reaccionar la muestra con el reactivo de detección colorimétrica de glicoproteínas. A continuación se mide la absorbencia del producto de reacción púrpura resultante a 550 nm con un espectrofotómetro o un lector de placas. Por último se calcula el contenido de carbohidratos de la glicoproteína mediante la comparación con los resultados de los cinco patrones de glicoproteínas incluidos en el kit.
Características destacadas:
  • Cualitativo: identifica fácilmente proteínas purificadas como glicoproteínas, o muestras como contaminadas por azúcares
  • Semicuantitativo: estima el contenido porcentual de carbohidratos (p/p) de la glicoproteína purificada mediante la comparación con el conjunto incluido de patrones de glicoproteínas
  • Procedimiento sencillo: realizado en menos de 75 minutos; las instrucciones incluyen protocolos para microplacas y para tubos de ensayo
  • Adaptable: el formato de curva patrón permite diseñar pruebas alternativas para componentes de aldehídos y carbohidratos
Incluye:
Periodato sódico, tampón de ensayo, reactivo de detección y un conjunto de 5 viales de patrones de glicoproteínas
Recomendada para:
Determinar si un anticuerpo policlonal purificado u otra proteína están glicosilados antes de intentar realizar procesos químicos de conjugación o inmovilización basados en carbohidratos con reactivos de hidracida; Caracterizar y clasificar fracciones de proteínas purificadas de un procedimiento de afinidad; Evaluar la contaminación por azúcares y carbohidratos de muestras de proteínas no glicosiladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 60 ensayos de tubos o 250 ensayos de microplacas
• Metaperiodato sódico, 500 mg
• Reactivo de detección de glicoproteína Pierce, 250 mg
• Tampón de ensayo de glicoproteína, 500 ml
• Conjunto de patrones de glicoproteína, 5 conjuntos de proteína
Descripción Kit de estimación de carbohidratos de glicoproteínas Pierce
ensayo Estimación de carbohidratos de glucoproteína
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Estimación de carbohidratos de glucoproteína
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 60 ensayos en tubo o 250 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas