Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose
Código de producto. 13434199 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 mL
250 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
250 ml
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13434199 50 mL 50 ml
13444199 1 L 1 litro
13424199 10 ml 10 ml
13454199 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13434199 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25237
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de las proteínas etiquetadas con GST con un glutatión inmovilizado en una agarosa granulada al 6 % entrecruzada.
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de proteínas marcadas con GST con Thermo Scientific™ Pierce Glutatión Superflow Agarosa, que consiste en glutatión que ha sido inmovilizado en una agarosa reticulada en perlas al 6%.
Información adicional y pedidos en línea
Pierce Glutatión Superflow La agarosa es una resina altamente reticulada y duradera que no se comprime a los caudales requeridos para aplicaciones de mediana a gran escala. FPLC purificaciones. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. La unión específica del glutatión a la etiqueta GST da lugar a una pureza y rendimiento elevados en un proceso de purificación en un solo paso.
Reflejos:
  • Alta capacidad de unión dinámica– Se une a 10 mg de puro GST por mL de resina a un caudal lineal de 150 cm/hora; puede unir más de 20 mg/mL a un caudal de 30 cm/hora
  • Alta pureza– Proporciona una pureza superior al 90% cuando se utiliza para purificar sobreexpresados GST o proteínas de fusión GST de lisados
  • Robusto– agarosa al 6% altamente reticulada Superflow El soporte con cuentas tolera caudales lineales de hasta 1200 cm/hora
  • Compatible– Mantiene la función después de la exposición a una amplia variedad de sustancias químicas y valores de pH.
  • Rentable– La resina es estable a través de múltiples ciclos de limpieza y reutilización.
Recomendada para:
Mediana a gran escala FPLC Purificación de proteínas marcadas con GST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mg puro GST Unión por mL de resina a una velocidad de flujo de 150 cm/hora, 20 mg por mL a una velocidad de flujo de 30 cm/hora
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Línea de productos Atravesar
Cantidad 50 mL
Objetivo Proteína marcada con GST
Tipo Agarosa
Fase estacionaria Glutatión
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa