Descripción
Las placas recubiertas de glutatión Pierce están revestidas con glutatión intacto (GSH) y prebloqueadas para su uso en ensayos de captura y detección con proteínas de fusión de glutatión-S-transferasa (GST). Estas placas recubiertas se pueden utilizar en el análisis de lisados celulares para determinar la presencia y concentración de la proteína de fusión GST producida en un sistema de expresión. Las placas también se pueden utilizar para capturar y cubrir proteínas de fusión mediante su etiqueta GST para ensayos de unión posteriores que impliquen la proteína recombinante. Como las placas vienen prebloqueadas, la purificación inicial de los lisados celulares no es necesaria.
Las características de las placas recubiertas de glutatión incluyen:
• Selectivas: enlaza específicamente proteínas de fusión que contienen glutatión-S-transferasa
• Capacidad: enlaza aproximadamente 10 ng de proteína GST por pocillo
• Versátiles: el formato de placa listo para enlazar es útil para estudios de interacción de proteínas
• Compatibles: los detergentes utilizados para lisar células no inhiben la unión de proteínas GST a placas previamente revestidas (a diferencia de los métodos de revestimiento directo con placas de poliestireno)
• Listas para su uso: prebloqueadas con tampón de bloqueo SuperBlock para reducir la unión inespecífica
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Capacidad estándar, afinidad |
| Formato | Estándar |
| Contenido y almacenamiento | Almacénelas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, guarde las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante a 4 °C. |
| Método de detección | Quimioluminiscencia |
| Envase | 5 placas |
| Línea de productos | Pierce |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |