Learn More
Pierce™ Gránulos de agarosa magnéticos de glutatión Pierce™
Código de producto. 15586619 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15586619 4 ml 1 ml
15585899 20 ml 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15586619 Proveedor Pierce™ N.º de proveedor 78601
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Los gránulos magnéticos de agarosa y glutatión Thermo Scientific™ Pierce™ proporcionan un método rápido y práctico para la purificación de glutatión-S-transferasa (GST) a partir de un lisado de células crudas de bacterias, levaduras o mamíferos
Características del producto:
Los gránulos magnéticos de agarosa y glutatión Pierce son aptos para la purificación de proteínas de fusión GST a partir de un extracto de proteína soluble e ideales para la purificación de proteínas de sobrenadantes diluidos expresadas a niveles bajos.
Los gránulos se pueden utilizar en aplicaciones manuales con un soporte magnético o en aplicaciones automatizadas con un instrumento como el procesador de partículas magnéticas Thermo Scientific KingFisher™ Flex. Los instrumentos automatizados son especialmente útiles para la purificación de mayor rendimiento y la detección de condiciones de purificación.
  • Gránulos de alto rendimiento: los gránulos de magnetita (Fe3O4) superparamagnéticos y sin agregados proporcionan una uniformidad excepcional para aplicaciones de HTS manuales y automatizadas.
  • Ligando de afinidad estable: el glutatión se inmoviliza covalentemente a las partículas para dotarlas de resistencia a la lixiviación y proporcionar productos de purificación limpios.
  • Alta capacidad: la capacidad de unión que ofrece es suficiente tanto para los procesos de purificación rutinarios como para los más exigentes.
Aplicaciones:
  • Aislamiento y purificación de proteínas
  • Purificación de proteínas de alto rendimiento con un procesador de partículas magnéticas automatizado
Molécula diana: GST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Concentración Slurry: 25%
Contenido y almacenamiento 1 ml de resina asentada. Se suministra como 4 ml de suspensión al 25 % v/v en etanol al 20 %.
Almacenar a 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tamaño de partículas 30 μm
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos Pierce
Cantidad 4 ml
Tipo Gránulos de agarosa magnética
Fase estacionaria Glutatión
Formato Frasco
Capacidad (métrico) 4 mL