Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ β-Glucan Blocker
Código de producto. 17930801 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930801 5 x 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 17930801 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A43887
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Pierce β-Glucan-Blocker is added to the samples to ascertain the validity of the positive control results and rule out false positive results that can come from sample contamination with glucans.
Pierce β-Glucan-Blocker is added to samples suspected of β-1,3-glucans contamination, preventing the occurrence of false positive results in endotoxin detection (LAL) assays. β-1,3-glucans contamination may arise from the presence of yeast and cellulosic materials. β-1,3-glucans, in sufficient amounts, can trigger a LAL response not emanating from an endotoxin-mediated response. This blocker contains <0.005 EU/mL endotoxin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 2 to 30°C.
Tipo de producto Beta-Glucans Blocker
Esterilidad Estéril
Nivel de endotoxinas <0.005 EU/mL
Formato Vial(s)
Para utilizar con (aplicación) LAL Endotoxin Assay
Cantidad 5 x 10 mL