Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gentle Ag/Ab Elution Buffer, pH 6.6
Código de producto. 10290544 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
3,75 L
Tamaño de la unidad:
3.75 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10290544 500 mL 500 ml
10017053 3,75 L 3.75 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10290544 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21027
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Asegure un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos sin desnaturalización utilizando los soportes de purificación por afinidad de IgG con estas soluciones tampón suaves.
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific™ Pierce garantizan un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los gránulos de proteína A/G agarosa.
Estos productos incluyen tampones de unión de IgG específicos para cada proteína de unión a inmunoglobulinas (proteína A, proteína G, proteína A/G). El tampón de elución de IgG Pierce proporciona una elución y disociación eficientes de anticuerpos de las tres proteínas de unión a IgG, incluida la proteína L. Este tampón de elución de bajo pH también es eficaz con la mayoría de sistemas de purificación por afinidad proteína-proteína o anticuerpo-antígeno.
El sistema de tampón de elución y unión suave Ag/Ac actúa en unas condiciones prácticamente neutras y de alta salinidad en la elución, lo que permite la elución de anticuerpos (u otras proteínas) lábiles y sensibles a partir de un sistema de afinidad sin desnaturalización ni inactivación. El tampón de unión sin fosfato de este sistema es un sustituto necesario del tampón de unión para la proteína A (pH 8), que precipita con el tampón de elución suave Ag/Ac.
Por último, el tampón de elución moderado para IgG1 de ratón, cuando se utiliza en combinación con resina de la proteína A, permite una elución y separación selectivas de la subclase de IgG1 a partir de la IgG de ratón de unión total.
Características destacadas:
  • Tres tampones de unión optimizados: para la proteína A, la proteína G y la proteína A/G.
  • Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro).
  • Sistema especial para IgG1 de ratón: elución selectiva en dos fases a partir de la proteína A-agarosa.
Características específicas del producto:
  • Tampón de unión de IgG para proteína A: pH 8,0; a base de fosfato, contiene glicerol y EDTA.
  • Tampón de unión de IgG para proteína A/G: pH 8,0; a base de fosfato, contiene EDTA.
  • Tampón de unión IgG para proteína G: pH 5,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
  • Tampón de elución IgG: pH 2,8; basado en aminas.
  • Tampón de unión suave Ag/Ac: pH 8,0, sin fosfato, contiene un 0,05 % de azida sódica.
  • Tampón de elución suave Ag/Ac: pH 6,6, alta concentración de sal (fuerza iónica).
  • Tampón de elución moderado para IgG1 de ratón: pH 6,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
Incluye:
Los kits contienen tampones de elución y de unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de elución
pH 6.6
Forma física Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 500 mL