Descripción
El kit de ensayo de brillo de luciferasa de Gaussia Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal bioluminiscente extremadamente brillante y estable (vida media superior a 1 hora), especialmente en presencia del indicador de luciferasa de Gaussia-Dura.
Características del kit de ensayo de brillo de luciferasa de Gaussia:
• Sensible: detección muy sensible de la actividad de la luciferasa de Gaussia
• Estable: mayor estabilidad de la señal
• Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
• Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de Gaussia
• Compatible con la automatización: adecuado para ensayos de alto rendimiento
• Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y un reactivo de ensayo de brillo optimizado
• Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Este kit de ensayo de brillo de luciferasa Pierce contiene reactivos para medir la actividad de la luciferasa de Gaussia en medios de cultivo celular y lisados de mamíferos. Cuando se utiliza con vectores de luciferasa de Gaussia-Dura Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo de indicador bioluminiscente extremadamente sensible para la detección secretada o intracelular de la actividad de la luciferasa con una mayor estabilidad de señal. La salida de luz generada por la reacción de la luciferasa puede correlacionarse con la cantidad de proteína de la luciferasa producida, que a su vez es proporcional a la actividad del promotor de la expresión de conducción de la luciferasa. El kit se puede utilizar para detectar la actividad de cualquier luciferasa de Gaussia o derivados que utilizan coelenterazina como sustrato.
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón y sustrato de reacción
Requiere:
Luciferasa de Gaussia y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash.
Aplicaciones:
• Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción
• Cribaje de medicamentos
• Cribaje de ARNip y ARNmi
• Ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos
• Ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteína
• Análisis de la vía de transducción de señal
• Estudios de ARN splicing
La luciferasa Gaussia es una proteína de 20 kDa del copépodo marino Gaussia princeps. La enzima bioluminiscente está altamente segregada en los medios de cultivo celular, lo que permite el control de células vivas de la actividad del indicador. La salida de luz generada por la reacción de luciferasa puede correlacionarse con la cantidad de proteína de luciferasa de Gaussia producida y utilizada para determinar la actividad del promotor de la expresión de conducción Gaussia. La señal que produce la luciferasa de Gaussia muestra una fuerte cinética de flashes y es considerablemente mayor que las señales de flashes de las luciferasas de luciérnaga o Renilla analizadas en condiciones similares.
El gen Gaussia-Dura que se utiliza en los vectores de luciferasa de gen Gaussia-Dura Thermo Scientific es un derivado del gen natural de Gaussia y proporciona una luminosidad de la misma intensidad pero más estable. El reactivo del kit de ensayo de brillo de Gaussia produce una reacción de luciferasa de Gaussia-Dura con cinética de tipo incandescente y se recomienda para luminómetros sin inyectores o para aplicaciones que requieren procesamiento por lotes de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa Gaussia |
| Suficiente para | 1000 ensayos de luciferasa |
| Cantidad | 1000 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 1000 ensayos de luciferasa en pocillos de microplaca • Tampón de ensayo Glow Gaussia, 50 ml (almacenar a -21°C) • Coelenterazina 100X, 0,5 ml (almacenar a -80 °C) • Tampón de lisis celular de luciferasa (2X), 60 ml (almacenar a temperatura ambiente) El kit puede almacenarse a -80 °C o individualmente a las temperaturas indicadas. |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminometer |
| Formato | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pierce Gaussia Luciferase Glow Assay Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol