Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Código de producto. 12122240 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12122240 Kit de 100 reacciones 1 PCS
12132240 Kit para 1000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12122240 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16158
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Analizar la actividad transcripcional de los elementos reguladores en los medios de cultivo de mamíferos y en el lisado de células completas con este kit de luciferasa de Gaussia de alta sensibilidad basado en flash.
El kit de ensayo flash de luciferasa de Gaussia Thermo Scientific™ Pierce proporciona a los investigadores el ensayo más sensible para la actividad transcripcional de elementos reguladores en medios de cultivo celular de mamíferos y lisado celular completo.
Este kit de ensayo flash contiene reactivos para medir la actividad de luciferasa de Gaussia en medios de cultivo de células de mamíferos y lisados. Cuando se utiliza con los vectores de luciferasa de Gaussia de Thermo Scientific, el kit proporciona un sistema de ensayo bioluminiscente extremadamente sensible para la detección de secreción o intracelular de la actividad promotora o de la actividad de la vía. La luciferasa de Gaussia está altamente segregada en los medios de cultivo celular, lo que permite el control de células vivas de la actividad del indicador. La señal producida por Gaussia es considerablemente mayor que la señal de luciferasas de luciérnaga o de Renilla analizadas en condiciones similares.
Características destacadas:
  • Sensible: una sensibilidad 1000 veces superior permite la utilización de un número menor de células
  • Rentable: los ensayos más sensibles dan como resultado un menor consumo de reactivos
  • Luciferasa segregada: permite ensayos en tiempo real y estudios cinéticos sin destruir células
  • Ahorro de tiempo: los ensayos que utilizan luciferasas segregadas requieren una manipulación mínima de las muestras
  • Fácilmente automatizable: compatible con la detección de alto rendimiento
  • Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo flash optimizados
  • Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de Gaussia y luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash de Thermo Scientific
Recomendada para:
Estudios promotores para analizar los elementos reguladores en cis y los factores de la transacción; cribaje de medicamentos; cribaje de ARNip y ARNmi; ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos; ensayos de transmisión de ruta secretora/localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de ARN splicing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, luciferasa Gaussia
Suficiente para 100 ensayos de luciferasa
Cantidad Kit de 100 reacciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 100 ensayos de luciferasa en pocillos de microplaca
• Tampón de ensayo Flash Gaussia, 5 ml (almacenar a 4 °C)
• Coelenterazina 100X, 50 μl (almacenar a -80 °C)
• Tampón de lisis celular de luciferasa (2X), 6 ml (almacenar a temperatura ambiente)
El kit puede almacenarse a -80 °C o individualmente a las temperaturas indicadas.
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminometer
Formato 96-well Plate, 384-well Plate
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato Coelenteracina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol