Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
El kit de ensayo doble de luciferasa de Gaussia y de luciérnaga de Thermo Scientific™ proporciona los reactivos necesarios para detectar simultáneamente la actividad de luciferasa intracelular de Gaussia y de luciferasa roja en lisados de células completas de mamíferos.
Características destacadas:
Simultáneo: detección concurrente, basada en filtros, separada por longitud de onda de dos actividades de luciferasa
Sensible: medida de las actividades de la luciferasa de Gaussia azul brillante y la luciferasa de luciérnaga roja en la misma muestra
Rápido: no se requiere el paso de enfriamiento, a diferencia de los ensayos dobles secuenciales tradicionales
Multiplex: capaz de cuantificar dos actividades celulares en la misma muestra
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustratos coelenteracina y D-luciferina
Requiere:
Indicadores de luciferasa de Gaussia y de luciérnaga roja; filtros en los intervalos de 425 a 525 nm para luciferasa de Gaussia y de 615 a 675 nm para luciferasa de luciérnaga roja. Luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash y de Thermo Scientific; inyector necesario para evaluar más de 24 pocillos a la vez.
Recomendada para:
Estudiar dos elementos normativos al mismo tiempo; controlar dos vías de señalización simultáneamente; permitir el estudio de más de un blanco por pantalla (p. ej., efectos inespecíficos)
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa de luciérnaga, luciferasa Gaussia |
| Cantidad | Kit para 1000 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de ensayo dual Gaussia-luciérnaga, 50 ml, almacenar a 4 °C • Coelenterazina (100X), 0,5 ml, almacenar a -80 °C • D-luciferina, liofilizada, 30 mg, almacenar a 4 °C • Tampón de lisis celular 2X, 60 ml, almacenar a temperatura ambiente Tras su recepción, almacenar el kit a -80 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad. |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminometer |
| Formato | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Tipo de etiqueta | Enzima etiquetada |
| Mehr anzeigen |