Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Código de producto. 12201642 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12201642 Kit de 100 reacciones cada uno
12201652 Kit para 1000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12201642 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    138.60€ / paquete de 1
    Ahorro 41.40€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Detectar simultáneamente la actividad de luciferasa intracelular de Gaussia y de luciérnaga roja en lisados de células completas de mamíferos.
El kit de ensayo doble de luciferasa de Gaussia y de luciérnaga de Thermo Scientific™ proporciona los reactivos necesarios para detectar simultáneamente la actividad de luciferasa intracelular de Gaussia y de luciferasa roja en lisados de células completas de mamíferos.
El kit de ensayo doble de luciferasa de luciérnaga y de Gaussia de Pierce es un ensayo altamente sensible que permite la detección simultánea de la actividad de luciferasa de Gaussia y de luciérnaga roja. La luciferasa de Gaussia actúa como indicador experimental con luciérnaga roja constitutivamente activa como control de normalización. Esta combinación de indicador y control permite la monitorización simultánea de las actividades de luciferasa de indicador y control experimentales en un ensayo de lectura única sin necesidad de añadir dos pasos de reactivos de sustrato o de enfriamiento. La solución de trabajo del ensayo contiene sustratos para ambas luciferasas, y las reacciones se producen simultáneamente con la cinética de tipo flash. Las señales luminiscentes resultantes son resolubles espectralmente mediante filtros. En una sola muestra, los investigadores pueden analizar la actividad transcripcional de los elementos reguladores, las vías de transducción de señales y los efectos de los activadores o inhibidores.
Características destacadas:
  • Simultáneo: detección concurrente, basada en filtros, separada por longitud de onda de dos actividades de luciferasa
  • Sensible: medida de las actividades de la luciferasa de Gaussia azul brillante y la luciferasa de luciérnaga roja en la misma muestra
  • Rápido: no se requiere el paso de enfriamiento, a diferencia de los ensayos dobles secuenciales tradicionales
  • Multiplex: capaz de cuantificar dos actividades celulares en la misma muestra
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustratos coelenteracina y D-luciferina
Requiere:
Indicadores de luciferasa de Gaussia y de luciérnaga roja; filtros en los intervalos de 425 a 525 nm para luciferasa de Gaussia y de 615 a 675 nm para luciferasa de luciérnaga roja. Luminómetro u otro instrumento capaz de controlar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Luminoskan Ascent y Varioskan Flash y de Thermo Scientific; inyector necesario para evaluar más de 24 pocillos a la vez.
Recomendada para:
Estudiar dos elementos normativos al mismo tiempo; controlar dos vías de señalización simultáneamente; permitir el estudio de más de un blanco por pantalla (p. ej., efectos inespecíficos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, luciferasa de luciérnaga, luciferasa Gaussia
Cantidad Kit de 100 reacciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de ensayo dual Gaussia-luciérnaga, 5 ml, almacenar a 4 °C
• Coelenterazina (100X), 50 μl, almacenar a -80 °C
• D-luciferina, liofilizada, 3 mg, almacenar a 4 °C
• Tampón de lisis celular 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente
Tras su recepción, almacenar el kit a -80 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad.
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminómetro (microplaca)
Formato Placa de 384 pocillos, placa de 96 pocillos
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato Coelenterazina, D-luciferina