Learn More
Thermo Scientific™ Ácido fórmico
Código de producto. 11531084 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11531084 10 x 1 ml 10 ml
1 options
Código de producto. 11531084 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS28905
Cantidad Precio
1 131.58€ / 10 ml
10 110.24€ / 10 ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disolvente de alta pureza que se suministra en ampollas de vidrio como una alternativa cómoda y no contaminante para preparar disolventes de fases móviles para separaciones de HPLC de proteínas y péptidos.
El ácido fórmico Thermo Scientific™ Pierce es un disolvente de alta pureza que se suministra en ampollas de vidrio como una alternativa cómoda y no contaminante para preparar disolventes de fases móviles para separaciones de HPLC de proteínas y péptidos.
El ácido fórmico es un componente presente en las fases móviles de fase inversa para proporcionar protones para análisis de LC/MS. También se sabe que la presencia de una baja concentración de ácido fórmico en la fase móvil mejora las formas de pico de la separación resultante. A diferencia del ácido trifluoroacético (TFA), el ácido fórmico no es un reactivo de emparejamiento de iones y no suprime la ionización por MS de los polipéptidos cuando se utiliza como componente de fase móvil.
Aviso sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Componentes estándar Ácido fórmico
Concentración estándar Del 98 al 100%
Nombre del elemento Ácido fórmico
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Disolvente (puro)
Cantidad 10 x 1 ml
Formulación 99 % ácido fórmico
Línea de productos Pierce
Para utilizar con LC-MS
Aspecto Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formic acid