Descripción
La formamida Thermo Scientific™ Pierce es una formulación de alta pureza de desnaturalizante de formamida adecuada para la preparación de cócteles de hibridación y varias soluciones de desnaturalización utilizadas con ácidos nucleicos.
La formamida Thermo Scientific™ Pierce es una formulación de alta pureza de desnaturalizante de formamida adecuada para la preparación de cócteles de hibridación y varias soluciones de desnaturalización utilizadas con ácidos nucleicos.
Características destacadas:
- Esta formulación posee un alto grado de pureza y no contiene ARNasa y ADNasa contaminantes
- Adecuada para la preparación de cócteles de hibridación y diversas soluciones de desnaturalización utilizadas con ácidos nucleicos
- No causará la degradación de las costosas muestras de ARN o ADN difíciles de aislar
- Prefiltrado a través de una resina de intercambio de iones mixtos para eliminar los productos de descomposición y cationes metálicos residuales
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formamida |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8 °C. |
| Tipo de producto | Formamida |
| Cantidad | 100 mL |
| Formulario | Líquido |
Seguridad y manipulación
- Formamide
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360D-Puede dañar al feto.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: formamide