Learn More
Thermo Scientific™ Kit de cuantificación de biotina con fluorescencia Pierce™
Código de producto. 11891194 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
11891194 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 11891194 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 46610
Determine los niveles de biotinilación en anticuerpos etiquetados y otras proteínas utilizando este reactivo de ensayo fluorescente y el colorante HABA para una medición rápida y sensible.
El kit de cuantificación de la biotina de fluorescencia Thermo Scientific™ Pierce solo requiere diez microlitros de muestra para medir con precisión el nivel de biotinilación de anticuerpos etiquetados y otras biomoléculas.
Este ensayo de biotina basado en microplacas es fácil de realizar; basta con añadir el indicador fluorescente suministrado a las muestras biotiniladas y a los patrones de biocitina diluidos. La avidina fluoresce cuando la biotina desplaza al HABA (ácido 4'-hidroxiazobenceno-2-carboxílico), que interactúa débilmente. La cantidad de biotina se determina comparando la fluorescencia de la muestra con la curva estándar de biocitina. Este ensayo requiere mucho menos volumen de muestra que el ensayo de HABA colorimétrico en microplacas y es mucho más sensible.
Características destacadas:
  • Rápido: requiere solo cinco minutos de incubación
  • Económico: requiere solo 10 μl de muestra (aprox 750 ng de IgG biotinilada)
  • Sensible: intervalo de trabajo lineal sensible de 10 a 60 picomoles de biotina
Incluye:
Tampón de ensayo, solución de indicador fluorescente HABA-avidina y control de biocitina
Requiere:
Microplaca opaca negra de 96 pocillos y lector de placas de fluorescencia (excitación 494 nm; emisión 520 nm)
Detalles del producto:
La interacción altamente específica de la avidina o la estreptavidina con la biotina es la base de muchos sistemas de purificación y detección. Es necesario cuantificar el grado de biotinilación para evaluar si un procedimiento de etiquetado de biotina ha tenido éxito y qué cantidad de molécula biotinilada se debe utilizar para una aplicación específica. EL HABA (ácido 4'-hidroxiazobenceno-2-carboxílico) es un colorante que interactúa débilmente con la avidina y se utiliza habitualmente en ensayos colorimétricos para estimar rápidamente la relación biotina-proteína. El kit de cuantificación de la biotina de fluorescencia también utiliza colorante HABA, pero es más sensible y preciso. A la solución que contiene la muestra biotinilada se añade una premezcla de avidina fluorescente con HABA (indicador DyLight). Debido a su mayor afinidad con la avidina, la biotina desplaza al HABA, permitiendo que la avidina fluorezca. La cantidad de biotina se mide en una microplaca comparando la fluorescencia con una curva estándar de biocitina. El kit de cuantificación de la biotina de fluorescencia solo requiere 10 μl de muestra. En comparación, el método colorimétrico tradicional requiere 100 μl de muestra y el kit de ensayo fluorescente de otro proveedor líder requiere 50 μl de muestra. Nuestro kit es más preciso que el ensayo de biotina fluorescente de otros proveedores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de cuantificación de biotina de fluorescencia
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento Suficiente para 216 muestras en formato de microplacas
• Solución salina tamponada con fosfato (20X), 3 ml
• Indicador DyLight, 1,3 ml
• Control de biocitina de 1 mM, 0,1 ml
Almacenar a 4 °C.
Línea de productos Pierce
Etiqueta o tinte Biotina
Labeling Target Anticuerpos, Proteínas