Learn More
Thermo Scientific™ Solución de reactivo de o-ftaldialdehído (OPA) Fluoraldehyde™
Código de producto. 10530054 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
945 mL
Tamaño de la unidad:
945 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10530054 945 mL 945 ml
1 options
Código de producto. 10530054 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26025
 Artículo restringido
En stock
Solución lista para su uso de o-ftalaldehído, un reactivo de etiquetado fluorescente, reactivo a la amina de HPLC pre o poscolumna para medir péptidos o aminoácidos (ex 340 nm, em 455 nm).
El reactivo de fluoraldehído (OPA) Pierce Thermo Scientific™ es una solución lista para su uso de o-ftalaldehído, un reactivo fluorescente de derivación pre o poscolumna para la detección y cuantificación de péptidos o aminoácidos en HPLC.
El reactivo de fluoraldehído contiene OPA (o-ftalaldehído), que reacciona con aminas primarias de aminoácidos, péptidos y proteínas para permitir la detección y cuantificación fluorescente. Reactivo que se puede utilizar como reactivo de ensayo de proteínas o péptidos o como reactivo de detección precolumna o poscolumna para el análisis de aminoácidos (HPLC). La reacción de OPA con proteínas y péptidos produce resultados lineales en una gran variedad de concentraciones. La solución de reactivo de fluoraldehído se suministra para su uso y permite una cuantificación rápida de proteínas o péptidos en solución.
Características destacadas:
  • Para derivatización de aminoácidos pre o poscolumna para detección y cuantificación fluorescente
  • Reacciona con todos los analitos primarios que contienen aminas para producir derivados de isoindoles
  • Proporciona una medida exacta de la composición y del contenido de la proteína-péptido absoluta
  • Ideal para trabajar con proteínas recombinantes y péptidos sintéticos
  • Se puede utilizar para ensayos de proteínas fluorescentes o péptidos
  • Las mezclas de derivatización precolumna pueden inyectarse en LC sin ningún procesado
Propiedades del reactivo:
  • Formulación: 0,8 mg/ml de o-ftalaldehído (OPA) en tampón patentado, pH 10
  • Forma: Líquido ligeramente amarillo, transparente e incoloro
  • Reactivo hacia: Aminas primarias (–NH2)
  • Detección: Fluorescencia (excitación/emisión = 340 nm/455 nm)
  • Aplicación: Derivatización precolumna o poscolumna para la detección por HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto o-ftaldialdehído
Reactividad química Amina
Línea de productos Fluoraldehyde
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno a 4 °C lejos de los reactivos oxidantes y de la luz solar directa.
Etiqueta o tinte OPA (o-ftaldialdehído)
Método de detección Fluorescente
Cantidad 945 mL
Formulario Mediciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fluoraldehyde o-Phthaldialdehyde Reagent Solution (OPA)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,2-mercaptoethanol