Learn More
Thermo Scientific™ Fluoraldehyde™ o-Phthaldialdehyde Crystals (OPA)
Código de producto. 11821405 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11821405 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11821405 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26015
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Mida péptidos o aminoácidos (ex 340 nm, em 455 nm) con ftalaldehído, un reactivo de etiquetado fluorescente, reactivo a la amina de HPLC pre o poscolumna.
El fluoraldehído (OPA) Pierce Thermo Scientific™ es un o-ftalaldehído, un reactivo fluorescente altamente sensible de derivación pre o poscolumna para la detección y cuantificación de péptidos o aminoácidos en HPLC.
Los cristales de fluoraldehído son una preparación especialmente purificada de grado fluorogénico de o-ftalaldehído (OPA). Este compuesto reactivo a la amina se utiliza principalmente para la detección fluorescente de alta sensibilidad de aminas primarias, incluidos aminoácidos, péptidos, proteínas y poliaminas en efluentes cromatográficos pre o poscolumna.
Características destacadas:
  • Para derivatización de aminoácidos pre o poscolumna para detección y cuantificación fluorescente
  • Reacciona con todos los analitos primarios que contienen aminas para producir derivados fluorescentes (ex/em = 340 nm/455 nm)
  • Proporciona una medida exacta de la composición y del contenido de la proteína-péptido absoluta
  • Ideal para trabajar con proteínas recombinantes y péptidos sintéticos
  • Se puede utilizar para ensayos de proteínas fluorescentes o péptidos
  • Puede prepararse como una solución acuosa estable en borato (consulte las instrucciones)
Propiedades del reactivo:
  • Puede prepararse como una solución acuosa estable en borato (consulte las instrucciones)
  • Nombres alternativos: Cristales de fluoraldehído, OPA
  • Nomenclatura química: orto-ftalaldehído
  • Reactivo hacia: Aminas primarias (–NH2)
  • Fórmula química: C8H6O2
  • Número de orden de compra (CAS): 643-79-8
  • Peso molecular: 134,12
  • Forma: Amarillo pálido, cristales de flujo libre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto o-ftaldialdehído
Reactividad química Amina
Línea de productos Fluoraldehyde
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte OPA (o-ftaldialdehído)
Método de detección Fluorescente
Cantidad 5 g
Formulario Maciza
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Phthalaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phthalaldehyde