Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración Pierce™ FlexMix™
Código de producto. 15988796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15988796 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 15988796 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39239
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La solución de calibración Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ es una mezcla de 16 componentes ionizables de alta pureza diseñados para la calibración de ionización positiva y negativa mediante el software de control de instrumentos Orbitrap Tribrid serie 3.1.
  • Precisión de masa mejorada – el rango de masa ampliado mejora la precisión de masa
  • Calibración de modo positivo y negativo – formulación única con intervalos de masa ampliados para ambos modos de calibración de ionización
  • Altamente validada – formulación rigurosamente probada de alta calidad con certificados de análisis específicos de lote
  • Listo para su uso – el patrón de referencia puede cargarse directamente en una jeringa e inyectarse en el instrumento
  • Almacenar a temperatura ambiente hasta 18 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Solución de calibración
Reactividad química Amina
Línea de productos Pierce
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 10 mL
Formulario Mediciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce FlexMix Calibration Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile