Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración Pierce™ FlexMix™ para espectrómetros de masas Auto-Ready
Código de producto. 31924099 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 4 mL
Tamaño de la unidad:
8 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31924099 2 x 4 mL 8 ml
1 options
Código de producto. 31924099 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A51739
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Una fórmula líquida lista para usar, estable a temperatura ambiente, para la calibración de espectrómetros de masas Thermo Scientific™ con la fuente de iones Auto-Ready integrada.
  • El rango de masa ampliado mejora la precisión de la masa
  • Calibración de modo positivo y negativo, una formulación única con intervalos de masa ampliados para ambos modos de calibración de ionización
  • Formulación rigurosamente probada de alta calidad con certificados de análisis específicos de lote
  • El frasco se puede cargar directamente en el instrumento para la calibración automática programada
  • Estable a temperatura ambiente durante 18 meses y dentro del espectrómetro de masas preparado automáticamente hasta 4 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma física Liquid
Color Incolora
Cantidad 2 x 4 mL
Porcentaje de pureza Mixture
Grado Grado de LC-MS