Learn More
Thermo Scientific™ FITC (5/6-fluorescein isothiocyanate), mixed isomer
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los reactivos y kits de etiquetado de FITC y fluoresceína Thermo Scientific™ son derivados de alto rendimiento del colorante de fluoresceína, activados para un etiquetado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas para su uso como sondas fluorescentes.
Características destacadas:
- Etiquetado específico de aminas: el éster de NHS o isotiocianato etiqueta eficazmente los anticuerpos y otras proteínas purificadas en las aminas primarias (cadenas laterales de lisina). Procedimiento optimizado: el protocolo estándar da como resultado anticuerpos con excelente relación colorante-proteína para una actividad y fluorescencia óptimas. Flúores de un solo uso: no es necesario pesar pequeñas cantidades de polvo; los kits contienen viales de reactivo un solo uso. Purificación eficaz: los kits incluyen resina de purificación y columnas de centrifugación fáciles de usar, lo que garantiza una eliminación rápida y eficaz del colorante no reaccionado y una excelente recuperación de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mg |
| Tipo de producto | FITC |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 20 °C, proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Isotiocianato |
| Etiqueta o tinte | FITC (fluoresceína) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Línea de productos | Pierce |
| Emisión | 518 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- FITC (5/6-fluorescein isothiocyanate), mixed isomer
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl) -5-isothiocyanatobenzoic acid