Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Fluorescein Antibody Labeling Kit
Código de producto. 10628664 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10628664 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 10628664 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53029
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Derivados activados del colorante fluorescente verde fluorescente para etiquetar anticuerpos, proteínas y otras moléculas para la obtención de imágenes por fluorescencia (excitación 494; emisión 518).
Los reactivos y kits de etiquetado de FITC y fluoresceína Thermo Scientific™ son derivados de alto rendimiento del colorante de fluoresceína, activados para un etiquetado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas para su uso como sondas fluorescentes.
Los colorantes de fluoresceína se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como microscopia de fluorescencia, citometría de flujo y ensayos basados en inmunofluorescencia como Western blotting y ELISA. La FITC y la NHS-fluoresceína reaccionan a grupos amino primarios en proteínas, péptidos y otras biomoléculas, mientras que la fluoresceína-5-maleimida y la 5-IAF reaccionan con sulfhidrilos libres en residuos de cisteína. La mayoría de los derivados de la fluoresceína son mezclas de isómeros con grupos reactivos conectados en las posiciones 5- y 6- del anillo inferior. Las propiedades de estos isómeros son indistinguibles en términos de espectros de excitación y emisión, y para aplicaciones de proteínas no hay necesidad de aislar un isómero específico. El isómero único se utiliza en técnicas de separación de alta resolución como secuenciación y electroforesis capilar.
Características destacadas:
  • Etiquetado específico de aminas: el éster de NHS o isotiocianato etiqueta eficazmente los anticuerpos y otras proteínas purificadas en las aminas primarias (cadenas laterales de lisina). Procedimiento optimizado: el protocolo estándar da como resultado anticuerpos con excelente relación colorante-proteína para una actividad y fluorescencia óptimas. Flúores de un solo uso: no es necesario pesar pequeñas cantidades de polvo; los kits contienen viales de reactivo un solo uso. Purificación eficaz: los kits incluyen resina de purificación y columnas de centrifugación fáciles de usar, lo que garantiza una eliminación rápida y eficaz del colorante no reaccionado y una excelente recuperación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de etiquetado de anticuerpos de fluoresceína Pierce
Tipo de producto Kit de etiquetado de anticuerpos
Cantidad 1 Kit
Suficiente para Etiquetado y purificación 3 x 1 mg (2 mg/ml) de IgG u otras proteínas
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Etiquetado y purificación 3 x 1 mg (2 mg/ml) de IgG u otras proteínas
  • NHS-FLuoresceína, 3 viales de 50 μg
  • Tampón de borato, 1 ml
  • Resina de purificación, 5 ml
  • Columnas de centrifugación, 6 cada una
  • Tubos de recogida, 12 cada uno
    Almacenar NHS-Fluoresceína a -20 °C. Almacene los demás componentes del kit a 4 °C.
  • Excitación/emisión 494/518
    Escala de etiquetado De 0,5 a 1 mg
    Línea de productos Pierce
    Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido)
    Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
    Labeling Target Anticuerpos, Proteínas