Descripción
El kit de ensayo de brillo de luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal de bioluminiscencia brillante y estable (vida útil media superior a 2 horas) en presencia indicadores de luciferasa de luciérnaga.
Características destacadas:
Sensible: detección de alta sensibilidad de la actividad de la luciferasa de luciérnaga; utilizar con el potenciador de la señal de la luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific Pierce
Estable: mayor estabilidad de la señal en comparación con los ensayos de flash
Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de luciérnaga
Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de luciérnaga y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash; para obtener los mejores resultados (máxima señal), utilícelo con el potenciador de la señal de la luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific Pierce
Recomendada para:
Estudios de promotores para el análisis de los elementos reguladores cis y los factores de acción trans; cribaje de fármacos; cribaje de siRNA y miRNA; ensayos multiplex para estudiar los efectos inespecíficos; ensayos de localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de empalme de ARN
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de ensayo |
| Objetivo | Luciferasa, luciferasa de luciérnaga |
| Cantidad | Kit para 1000 reacciones |
| Contenido y almacenamiento | • Tampón de ensayo Glow de luciérnaga, 50 ml, almacenar a -20 °C • D-luciferina, liofilizada, 30 mg, almacenar a 4 °C • Tampón de lisis celular 2X, 60 ml, almacenar a temperatura ambiente Tras su recepción, almacenar el kit a -20 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad. |
| ensayo | Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Método de detección | Bioluminiscente |
| Para utilizar con (equipo) | Luminometer |
| Formato | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Tipo de etiqueta | Enzima etiquetada |
| Mostrar más |