Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Glow Assay Kit
Código de producto. 12112250 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 100 reacciones
Kit para 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12112250 Kit de 100 reacciones cada uno
12122250 Kit para 1000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12112250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16176
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Obtenga una señal de bioluminiscencia brillante y estable (vida media superior a 2 horas) en presencia de indicadores de luciferasa de luciérnaga roja
El kit de ensayo de brillo de luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific™ Pierce proporciona una señal de bioluminiscencia brillante y estable (vida útil media superior a 2 horas) en presencia indicadores de luciferasa de luciérnaga.
Este kit de ensayo de brillo de luciferasa Pierce contiene reactivos para medir la actividad de la luciferasa de luciérnaga en lisados celulares. En presencia de luciferasa de luciérnaga, el reactivo de brillo proporciona una señal bioluminiscente estable y está muy recomendado para su uso con luminómetros sin inyectores o para el procesamiento por lotes de muestras. La salida de luz generada por la reacción de la luciferasa puede correlacionarse con la cantidad de proteína de la luciferasa producida, que a su vez es proporcional a la actividad del promotor de la expresión de conducción de la luciferasa. Aunque los reactivos de ensayo de brillo se han optimizado para obtener los mejores resultados cuando se utilizan con los plásmidos de luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific, este kit de ensayo puede utilizarse para detectar la actividad de otras luciferasas de luciérnaga o relacionadas con el ATP que utilizan D-luciferina como sustrato.
Características destacadas:
  • Sensible: detección de alta sensibilidad de la actividad de la luciferasa de luciérnaga; utilizar con el potenciador de la señal de la luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific Pierce
  • Estable: mayor estabilidad de la señal en comparación con los ensayos de flash
  • Simple: no requiere un luminómetro con inyectores
  • Compatible: reactivos de ensayo compatibles con otras luciferasas de luciérnaga
  • Fácilmente automatizable: compatible con los ensayos de alto rendimiento
  • Práctico: contiene un tampón de lisis celular universal y reactivos de ensayo de luminiscencia optimizados
  • Seguro: permite realizar ensayos no radioactivos
Incluye:
Tampón de lisis celular, tampón de reacción y sustrato
Requiere:
Luciferasa de luciérnaga y luminómetro u otro instrumento capaz de monitorizar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash; para obtener los mejores resultados (máxima señal), utilícelo con el potenciador de la señal de la luciferasa de luciérnaga Thermo Scientific Pierce
Recomendada para:
Estudios de promotores para el análisis de los elementos reguladores cis y los factores de acción trans; cribaje de fármacos; cribaje de siRNA y miRNA; ensayos multiplex para estudiar los efectos inespecíficos; ensayos de localización de proteínas; análisis de la vía de transducción de señal; estudios de empalme de ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de ensayo
Objetivo Luciferasa, luciferasa de luciérnaga
Cantidad Kit de 100 reacciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de ensayo Glow de luciérnaga, 5 ml, almacenar a -20 °C
• D-luciferina, liofilizada, 3 mg, almacenar a 4 °C
• Tampón de lisis celular 2X, 6 ml, almacenar a temperatura ambiente
Tras su recepción, almacenar el kit a -20 °C o almacenar los componentes individuales como se ha indicado con anterioridad.
ensayo Enzima indicadora, ensayo de indicador de luciferasa
Células compatibles Células de mamíferos
Método de detección Bioluminiscente
Para utilizar con (equipo) Luminometer
Formato 96-well Plate, 384-well Plate
Tipo de etiqueta Enzima etiquetada
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Técnica Quimioluminiscencia mejorada
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce
Sustrato D-luciferina