Learn More
Thermo Scientific™ FDAA (reactivo de Marfey) Pierce (1-fluoro-2-4-dinitrofenilo-5-L-alaninamida)
Código de producto. 11889380 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11889380 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11889380 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 48895
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Etiquete y mida los isómeros ópticos de aminoácidos mediante cromatografía en fase inversa (HPLC) con este compuesto aminorreactivo de color (Amax 340 nm).
El FDAA (reactivo de Marfey) Pierce de Thermo Scientific reacciona con los aminos primarios para permitir la separación y cuantificación de isómeros ópticos de aminoácidos por cromatografía de fase inversa.
Características destacadas:
  • La derivatización de los isómeros ópticos de aminoácidos se completa en 90 minutos
  • Los derivados tienen un coeficiente de absorción de ∽ 3 de x 104. Los derivados pueden ser detectados por UV a 340 nm con sensibilidad de picomoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto FDAA
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Otras etiquetas o colorantes
Cantidad 50 mg
Formulario Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • FDAA (Marfey's Reagent) (1-fluoro-2-4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-a-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alanine amide