Learn More
Thermo Scientific™ FDAA (reactivo de Marfey) Pierce (1-fluoro-2-4-dinitrofenilo-5-L-alaninamida)
Código de producto. 11561094 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11561094 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11561094 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS48895
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Etiquete y mida los isómeros ópticos de aminoácidos mediante cromatografía en fase inversa (HPLC) con este compuesto aminorreactivo de color (Amax 340 nm).
El FDAA (reactivo de Marfey) Pierce de Thermo Scientific reacciona con los aminos primarios para permitir la separación y cuantificación de isómeros ópticos de aminoácidos por cromatografía de fase inversa.
Características destacadas:
  • La derivatización de los isómeros ópticos de aminoácidos se completa en 90 minutos
  • Los derivados tienen un coeficiente de absorción de ∽ 3 de x 104. Los derivados pueden ser detectados por UV a 340 nm con sensibilidad de picomoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto FDAA
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Otras etiquetas o colorantes
Cantidad 50 mg
Formulario Sólido
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MARFEY'S REAGENT FDAA
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.