Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Kit, SuperSignal™ West Pico, Mouse
Código de producto. 10605465 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
800 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10605465 200 ml 1 set
10369024 800 mL 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10605465 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    146.30€ / 1 sets
    Ahorro 43.70€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para la detección a nivel de picograma y el desarrollo de Western Blot en menos de 1 hora después de la transferencia de gel.
El kit Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot, sustrato SuperSignal West Pico, contiene reactivos optimizados y un protocolo que permite realizar detecciones a niveles de picograma y reducir el desarrollo de un Western Blot típico a menos de 1 hora después de la transferencia del gel.
Estos kits Fast Western Blot requieren tiempo de manipulación mínimo y producen resultados comparables a la técnica Western Blotting clásica con el substrato quimioluminiscente SuperSignal West Pico. Los kits contienen todos los reactivos necesarios para completar un Western Blotting con sonda utilizando un anticuerpo primario de ratón o de conejo. Al igual que otros métodos de Western Blotting, el sustrato SuperSignal West Pico incluido produce una señal quimioluminiscente que es detectable usando métodos fotográficos u otros métodos de obtención de imágenes. Los blots desarrollados pueden exponerse y descartarse repetidamente del anticuerpo primario y reprobarse.
Características destacadas:
  • Rápido: niveles de picogramas de detección en alrededor de una hora
  • Práctico: sin necesidad de utilizar hardware caro o vacío; sin problemas de obstrucción
  • Sencillo: el protocolo optimizado hace que el análisis de Western Blot sea más fácil que nunca
  • Económico: sin consumibles ni equipo adicionales que se deban comprar
  • Estable: todos los componentes del kit son estables durante un año almacenados a 4 °C
  • Fácil: los kits fáciles de completar contienen todos los componentes necesarios para bloquear, sondear y desarrollar una inmunotransferencia con cualquier anticuerpo primario de ratón o conejo estándar
Compatibles con:
Papel de filtro y membranas Pierce; película CL-Xposure™ para Western blot; potenciador de señal para Western blot Pierce; tampón de lavado («stripping») para Western blot Restore Plus™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit western blot
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Pierce, SuperSignal
Cantidad 200 ml
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Reactividad Ratón
Sensibilidad Nivel de picograma
Suficiente para 5 minitransferencias
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 5 miniblots a los que se aplica una sonda con anticuerpos primarios de ratón
• Diluyente de anticuerpos western rápido, 100 ml
• Tampón de lavado 10X western rápido, 50 ml
• Reactivo de HRP optimizado de ratón western rápido, Pico, 5 ml
• Solución de luminol/potenciador SuperSignal West Pico, 25 ml
• Solución de peróxido estable SuperSignal West, 25 ml
Almacene el kit a 4 °C.