Descripción
El kit Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot, sustrato ECL, contiene reactivos optimizados que reducen el tiempo necesario para realizar un Western Blotting típico de 4 horas a aproximadamente 55 minutos.
Características destacadas:
Rápido: toda la sensibilidad del sustrato Pierce ECL; ahorra de tres a cuatro horas con respecto a los métodos tradicionales de blotting
Cómodo: no requiere hardware costoso ni espacio adicional en el banco de trabajo; elimina los problemas de obstrucción de la membrana
Económico: cuesta aproximadamente lo mismo que un Western Blotting clásico; no requiere consumibles caros ni equipo adicional
Sencillo: los kits optimizados incluyen todos los reactivos excepto el anticuerpo primario
Versátil: los kits funcionan con anticuerpos primarios de conejo y ratón
Incluye:
Los kits contienen todos los reactivos para realizar Western Blotting sondeados con anticuerpos primarios de ratón y conejo, incluyendo: Diluyente de anticuerpo Fast Western; tampón de lavado Fast Western 10X; reactivo de HRP optimizado Fast Western; reactivo de detección ECL Pierce 1; reactivo de detección ECL Pierce 2
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Kit western blot |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | Kit de 200 ml |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Substrate | Peroxidasa de rábano picante |
| Reactividad | Ratón, conejo |
| Show More |