Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Código de producto. 10510024 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 1 l
Kit de 200 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10510024 Kit de 1 l 1 set
10046053 Kit de 200 ml 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10510024 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35050
 Artículo restringido
En stock
Reactivos optimizados que reducen el tiempo necesario para realizar un Western Blotting típico de 4 horas a aproximadamente 55 minutos.
El kit Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot, sustrato ECL, contiene reactivos optimizados que reducen el tiempo necesario para realizar un Western Blotting típico de 4 horas a aproximadamente 55 minutos.
El kit proporciona todos los reactivos necesarios para completar el sondeo de un Western Blot con un anticuerpo primario de ratón o conejo. El protocolo requiere un tiempo de intervención mínimo y produce resultados comparables al Western Blotting clásico con ECL. El sustrato Pierce ECL incluido produce una señal quimioluminiscente, que se detecta mediante métodos fotográficos u otros métodos de obtención de imágenes. Los blots se pueden exponer repetidamente a la película para obtener resultados óptimos, o bien se pueden despojar del anticuerpo primario y los reactivos de inmunodetección y volver a sondear.
Características destacadas:
  • Rápido: toda la sensibilidad del sustrato Pierce ECL; ahorra de tres a cuatro horas con respecto a los métodos tradicionales de blotting
  • Cómodo: no requiere hardware costoso ni espacio adicional en el banco de trabajo; elimina los problemas de obstrucción de la membrana
  • Económico: cuesta aproximadamente lo mismo que un Western Blotting clásico; no requiere consumibles caros ni equipo adicional
  • Sencillo: los kits optimizados incluyen todos los reactivos excepto el anticuerpo primario
  • Versátil: los kits funcionan con anticuerpos primarios de conejo y ratón
Incluye:
Los kits contienen todos los reactivos para realizar Western Blotting sondeados con anticuerpos primarios de ratón y conejo, incluyendo: Diluyente de anticuerpo Fast Western; tampón de lavado Fast Western 10X; reactivo de HRP optimizado Fast Western; reactivo de detección ECL Pierce 1; reactivo de detección ECL Pierce 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit western blot
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Pierce
Cantidad Kit de 1 l
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Reactividad Ratón, conejo
Suficiente para 25 minitransferencias
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 25 miniblots sondados con anticuerpos primarios de conejo o ratón
• Diluyente de anticuerpos Fast Western, 500 ml
• tampón de lavado 10X Fast Western, 250 ml
• Reactivo de HRP optimizado Fast Western, 25 ml
• Reactivo de detección Pierce ECL 1, 125 ml
• Reactivo de detección Pierce ECL 2, 125 ml
Almacenar a 4 °C.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Nonidet