Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Wash Buffer, 10X
Código de producto. 13404299 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13404299 1 l 1 litro
1 options
Código de producto. 13404299 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37577
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    140.91€ / 1 litros
    Ahorro 42.09€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Optimice los sistemas de transferencia Western Blotting reduciendo tanto la señal de fondo como el tiempo de incubación en comparación con los agentes bloqueantes tradicionales con esta solución bloqueante lista para usar.
Optimice los sistemas de Western blot reduciendo tanto la señal de fondo como el tiempo de incubación en comparación con los agentes de bloqueo tradicionales con el tampón de bloqueo rápido Thermo Scientific™ Pierce, una solución de bloqueo lista para usar.
Información adicional y pedidos en línea
El tampón de bloqueo rápido Pierce optimiza los protocolos Western blot al proporcionar un bloqueo consistente y de alta calidad para membranas de nitrocelulosa o PVDF en solo 5 minutos. Los pasos de bloqueo y sondeo con el tampón de bloqueo rápido evitan la unión inespecífica de anticuerpos de detección durante los pasos de sondeo, pero permite que se produzca una detección específica. El tampón de lavado rápido Pierce proporciona un lavado eficaz de la membrana después de la incubación con un anticuerpo primario y secundario para reducir de forma eficaz el tiempo total de lavado a 20 minutos (de los 90 minutos típicos). Estos dos tampones son compatibles con los sistemas de anticuerpos y biotina-avidina, así como con las membranas de nitrocelulosa y PVDF. El tampón de bloqueo proporciona un bloqueo rápido y eficaz en tan solo cinco minutos, al tiempo que produce resultados comparables a los bloqueadores tradicionales para Western blots.
Características destacadas:
  • Rápido – utilice ambos tampones para acortar el desarrollo del típico Western blot de más de 2 horas
  • Sencillo: el protocolo optimizado hace que el análisis de Western Blot sea más fácil que nunca
  • Fondo bajo – proporciona resultados comparables a los tampones clásicos de Western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de lavado
Descripción Tampón de lavado rápido Pierce, 10X
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Forma física Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 l
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Fast Wash Buffer, 10X
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride, trometamol, Poly(oxy-1,2-ethanediyl),,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-