Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fab Micro Preparation Kit
Código de producto. 10321174 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321174 10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una 1 set
1 options
Código de producto. 10321174 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44685
 Artículo restringido
En stock
Digestión de anticuerpos de IgG humana o de ratón con la proteasa papaína inmovilizada y purificación de fragmentos Fab con proteína A-agarosa.
Los kits de preparación de fragmentos Fab Thermo Scientific™ Pierce utilizan la papaína inmovilizada para digerir anticuerpos IgG humanos o de ratón para separar los fragmentos Fab y Fc y purificar posteriormente los fragmentos Fab con proteína A-agarosa.
Los kits utilizan papaína, una cisteína endopeptidasa inespecífica, para escindir enzimáticamente la IgG completa justo por encima de la región bisagra y crear dos fragmentos Fab y un fragmento Fc independientes por molécula de anticuerpo. Puesto que la papaína está inmovilizada en una resina de agarosa en gránulos, la reacción de digestión se detiene fácilmente al extraer la resina de la solución de IgG; como resultado, se obtienen productos de digestión sin enzimas. La reacción de digestión de los anticuerpos se realiza en prácticas columnas de centrifugación desechables que permiten extraer con eficacia la proteasa inmovilizada y recuperar por completo los fragmentos de IgG. Los kits también incluyen tampones y columnas de centrifugación de proteína A para purificar eficazmente los fragmentos derivados. La proteína A se une a los fragmentos Fc y a la IgG sin digerir, lo que permite recuperar los fragmentos Fab puros de la fracción no retenida. Las columnas de centrifugación y desalado Thermo Scientific Zeba™ hacen que la preparación de muestras de IgG sea sencilla y fácil.
Características destacadas:
  • Productos de digestión sin enzimas: la papaína inmovilizada (resina de agarosa granulada) permite controlar la reacción de digestión y eliminar completamente los fragmentos de anticuerpos derivados de la proteasa.
  • Adecuado para humanos y otras especies de IgG: el procedimiento del kit está optimizado para anticuerpos IgG humanos, de ratón y de conejo, pero la digestión basada en la papaína es eficaz para muchas especies y subclases de IgG, incluidas las de rata, cabra y cerdo. (Nota: Para obtener mejores resultados con IgG1 de ratón, utilice el producto de referencia n.º 44980).
  • Gran capacidad: el kit permite digerir y purificar hasta 4 mg de IgG a la vez. Utilice el kit de tamaño estándar para fragmentar de 0,25 a 4 mg de IgG, y el microkit para fragmentar de 25 a 250 μg de IgG.
  • Proporciona fragmentos Fab listos para usar: la digestión y la recuperación final de fragmentos Fab purificados se produce en un tampón de fosfato de sodio de pH neutro adecuado para su almacenamiento o para su uso inmediato en aplicaciones convencionales.
  • Completos y fácil de usar: los kits incluyen todos los reactivos, columnas de centrifugación y accesorios necesarios para preparar y purificar fragmentos de anticuerpos.
Incluye:
Resina de agarosa-papaína, cisteína, tampón de digestión, columnas de proteína A con tampones de elución y unión, columnas de centrifugación y desalado y accesorios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 muestras de anticuerpos, cada una contiene de 25 a 250 μg de IgG
• Agarosa de papaína Pierce, 0,5 ml
• Cisteína-HCl, 1 g
• Tampón de digestión de fragmentos Fab, 55 ml
• 2 columnas de centrifugación NAb Proteína A Plus, 0,2 ml
• 2 envases de PBS (cado una produce 500 ml)
• Tampón de elución de IgG, 50 ml
• 10 columnas de desalación por centrifugación Zeba, MWCO de 7000, 0,5 ml
• 10 columnas de centrifugación, 0,8 ml
• 30 tubos de microcentrífugas, 2 ml
Almacenar a 4–8 °C.
Línea de productos Pierce
Cantidad 10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Fab Micro Preparation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic, Papain, L-(+)-Cysteine hydrochloridemonohydrate