Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ F(ab')2 Micro Preparation Kit
Código de producto. 10381214 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10381214 10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una 1 set
1 options
Código de producto. 10381214 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44688
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Digestión selectiva de anticuerpos de IgG completa de humano y otros anticuerpos de IgG con pepsina inmovilizada para producir fragmentos de F(ab')2 que conservan la actividad de unión a antígeno.
Los kits de preparación de fragmentos F(ab')2 Thermo Scientific™ Pierce utilizan la pepsina inmovilizada para digerir de forma selectiva los anticuerpos de IgG completa de humano o de otras especies para producir fragmentos F(ab')2 que conservan la actividad de unión al antígeno.
Los kits utilizan pepsina, una endopeptidasa inespecífica, para digerir enzimáticamente la porción Fc de la IgG completa y producir el fragmento conocido como F(ab')2. Este fragmento está compuesto por un par de unidades Fab' conectadas por dos enlaces disulfuro. Puesto que la pepsina se proporciona inmovilizada como resina de agarosa en gránulos, la reacción de digestión se detiene fácilmente al extraer la resina de la solución de IgG; como resultado, se obtienen productos de digestión sin enzimas. Gracias a un procedimiento optimizado, a un desalado de alto rendimiento y a las columnas de centrifugación de proteína A, estos kits son fáciles de usar.
Características destacadas:
  • Productos de digestión sin enzimas: la pepsina inmovilizada (resina de agarosa granulada) permite controlar la reacción de digestión y eliminar completamente los fragmentos de anticuerpos derivados de la proteasa.
  • Adecuado para humanos y otras especies de IgG: el procedimiento del kit está optimizado para los anticuerpos IgG de humano, de conejo y de ratón, pero la digestión a base de pepsina es eficaz para otras especies y subclases de IgG. (Nota: Para obtener los mejores resultados con IgG1 de ratón, utilice el producto con referencia n.º 44980)
  • Gran capacidad: el kit permite digerir y purificar hasta 4 mg de IgG a la vez. Utilice el kit de tamaño estándar para fragmentar de 0,25 a 4 mg de IgG, y el microkit para fragmentar de 25 a 250 μg de IgG.
  • Completos y fácil de usar: los kits incluyen todos los reactivos, columnas de centrifugación y accesorios necesarios para preparar y purificar fragmentos de anticuerpos.
Incluye:
Resina de agarosa-pepsina, tampón de digestión, columnas de proteína A con tampones de elución y unión, columnas de centrifugación y desalado y accesorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 muestras de anticuerpos, cada una contiene de 25 a 250 μg de IgG
• Agarosa de pepsina Pierce, 0,5 ml
• Tampón de digestión de fragmentos F(ab’)2, 55 ml
• 2 columnas de centrifugación Nab Proteína A Plus, 0,2 ml
• 2 envases de PBS (cada uno hace 500 ml)
• Tampón de elución de IgG, 50 ml
• 10 columnas de desalación por centrifugación Zeba, MWCO de 7000, 0,5 ml
• 10 columnas de centrifugación, 0,8 ml
• 30 tubos de microcentrífugas, 2 ml
Almacenar a 4 °C
Gen diana ERK5/BMK1 (bandeja)
Línea de productos Pierce
Cantidad 10 muestras de anticuerpos con 25-250 μg de IgG cada una