Learn More
Thermo Scientific™ Ethylene Glycol
Código de producto. 10454355 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10454355 200 mL 200 ml
1 options
Código de producto. 10454355 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29810
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Solución de etilenglicol al 50 % especialmente purificada para proporcionar protección anticongelante y estabilidad de almacenamiento en el congelador para conjugados anticuerpos-enzimas.
La solución de etilenglicol Thermo Scientific Pierce proporciona una protección anticongelante y una estabilidad de almacenamiento excepcionales para los conjugados anticuerpo-enzima, ya que está purificada para eliminar las impurezas que suelen encontrarse en los stocks de glicerol tradicionales.
Características destacadas:
  • Purificado especialmente para eliminar impurezas como aldehídos, peróxidos, hierro e hidrocarburos absorbentes de UV
  • Adecuado para el almacenamiento de enzimas sin preocuparse de perder la actividad enzimática
  • Estable durante meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 mL
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylene Glycol, 50% Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene Glycol