Learn More
Thermo Scientific™ Ethidium Bromide Solution (10 mg/mL)
Código de producto. 11856714 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11856714 5 x 10 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 11856714 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 17898
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Visualice el ADN fluorescente en una variedad de aplicaciones de biología molecular utilizando estas soluciones de bromuro de etidio diluidas (0,625 mg/ml) o concentradas (10 mg/ml).
El bromuro de etidio Thermo Scientific™ Pierce está disponible como soluciones diluidas (0,625 mg/ml) y más concentradas (10 mg/ml) para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de biología molecular para la visualización de ADN fluorescente.
El bromuro de etidio Thermo Scientific™ Pierce está disponible como soluciones diluidas (0,625 mg/ml) y más concentradas (10 mg/ml) para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de biología molecular para la visualización de ADN fluorescente.
Características destacadas:
Solución EtBr de 0,625 mg/ml:
  • Cada gota contiene 25μg de bromuro de etidio y es ideal para un gel de agarosa de 50 ml
  • Tras añadir una gota de solución por cada 50 ml de gel, la concentración final de EtBr será 0,5μg/ml, que es la concentración recomendada para electroforesis de ácidos nucleicos
  • También se puede utilizar como tampón de desplazamiento o para geles de tinción después de la electroforesis
Solución EtBr de 10 mg/ml:
  • Una manera segura y cómoda de usar el bromuro de etidio al tiempo que se reduce la exposición
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Guárdela a temperatura ambiente, protegida de la luz.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescente
Etiqueta o tinte Bromuro de etidio
Cantidad 5 x 10 mL
Molécula diana ARN, ADN
Tipo de producto Solución de bromuro de etidio
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethidium Bromide Solution (10 mg/ml)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,8-Diamino-1-ethyl-6-phenylp henantridinium bromide